Fortfahren mit
E6632
Epoxy-aktivierte Agarose
lyophilized powder
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 186.00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
23151817
NACRES:
NA.56
MDL number:
CHF 186.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
lyophilized powder
Quality Level
extent of labeling
≥20 μmol per mL
technique(s)
affinity chromatography: suitable
matrix
cross-linked 4% beaded agarose
matrix active group
epoxy
matrix attachment
through epoxy to hydroxyl
matrix spacer
12 atoms
swelling
1 g swells to ~3 mL
suitability
suitable for chromatography
storage temp.
−20°C
General description
wenn Liganden an freie Epoxy-Gruppen gekoppelt sind. Die Bindung ist ein stabiler, ungeladener Ether.
Epoxy-activated-Agarose is a resin. Ligands can be covalently linked to agarose via the interaction of the nucleophilic groups of the ligand with the epoxy group.
Application
Epoxy-activated-Agarose is a lyophilized powder, stabilized with lactose, which is used in affinity chromatography, protein chromatography and activated/functionalized matrices. Epoxy-activated agarose has been used in studies informing anti-proliferative activity on human-derived cancer cells as well as cancer prevention.
Physical form
Lyophilisiertes Pulver stabilisiert mit Lactose
Other Notes
Ligand: 1,4-Bis-(2:3-epoxypropoxy)-butan
Attachment: eine Epoxygruppe
Spacer: 12-Atom-Spacer, wenn Liganden an freie Epoxidgruppen gekoppelt sind. Die Verknüpfung ist ein stabiler, neutrale Ether.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
GE17-0480-01AGRLE-ROGE17-0468-01
matrix
cross-linked 4% beaded agarose
matrix
6% agarose
matrix
-
matrix
-
matrix active group
epoxy
matrix active group
-
matrix active group
-
matrix active group
-
technique(s)
affinity chromatography: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
form
lyophilized powder
form
-
form
powder
form
solid
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
20-25°C
storage temp.
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Adel M Nour et al.
Infection and immunity, 77(3), 1262-1271 (2009-01-07)
Multiple microbial components trigger the formation of an inflammasome complex that contains pathogen-specific nucleotide oligomerization and binding domain (NOD)-like receptors (NLRs), caspase-1, and in some cases the scaffolding protein ASC. The NLR protein Nalp1b has been linked to anthrax lethal
Donald Voet and Judith G. Voet
Biochemistry (2004)
G J Fennington et al.
Microbiology (Reading, England), 142 ( Pt 2), 321-330 (1996-02-01)
The Rhizobium leguminosarum bv. trifolii BAL fructokinase (frk) gene was isolated on a 2 center dot 4 kb BamHI fragment from the cosmid pLA72 by complementation analysis of the Tn5-induced frk mutant BAL79, and confirmed by hybridization analysis. The nucleotide
Global Trade Item Number
SKUGTIN
E6632-1G04061826690826
E6632-5G04061833428146