GE17-0480-01
Epoxy Activated Sepharose™ 6B
Cytiva 17-0480-01, pack of 15 g
Synonym(e):
Epoxy Resin
About This Item
Empfohlene Produkte
Verpackung
pack of 15 g
Hersteller/Markenname
Cytiva 17-0480-01
Matrix
6% agarose
Partikelgröße
45-165 μm
Durchschnittlicher Durchmesser
90 μm
ligand dependent
2-14
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
This page shows how to convert between flow velocity and volumetric flow rate in affinity chromatography of antibodies.