Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
product line
BioXtra
Quality Segment
assay
≥99.5% (titration)
form
powder
impurities
≤0.005% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter
ign. residue
≤0.1%
pH
5.0-7.0 (20 °C, 1 M in H2O)
useful pH range
7.3-8.7
pKa
8
mp
237-239 °C (lit.)
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
bromide (Br-): ≤0.1%
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ca: ≤0.002%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.0005%, NH4+: ≤0.1%, Na: ≤0.005%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
absorption
≤0.1 at 260 in H2O at 1 M, ≤0.1 at 280 in H2O at 1 M
application(s)
diagnostic assay manufacturing
SMILES string
OCCN1CCN(CCCS(O)(=O)=O)CC1
InChI
1S/C9H20N2O4S/c12-8-7-11-5-3-10(4-6-11)2-1-9-16(13,14)15/h12H,1-9H2,(H,13,14,15)
InChI key
OWXMKDGYPWMGEB-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Features and Benefits
- Die BioXtra-Produktlinie garantiert hochwertige T15-Produkte für gleichbleibende Ergebnisse.
- Ein hoher Assaywert von ≥99,5 % garantiert die Reinheit des Produkts.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99.5% (titration) | assay ≥99.5% (titration) | assay ≥99.5% (titration) | assay ≥99.5% (titration) |
| product line BioXtra | product line - | product line - | product line BioXtra |
| Quality Level 400 | Quality Level 400 | Quality Level 400 | Quality Level 400 |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing |
| form powder | form powder | form crystalline powder | form powder |
| pH 5.0-7.0 (20 °C, 1 M in H2O) | pH 7.3-8.7 | pH 7.3-8.7 | pH 5.0-6.5 (1 M in H2O) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under EPPS
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| E1894-100G | 04061833610718 |
| E1894-1KG | 04061833602270 |
| E1894-25G | 04061833602287 |
| E1894-250G | 04061833610725 |