Merck
E9502
EPPS
≥99.5% (titration)
Synonym(e):
4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazinpropansulfonsäure, 4-(2-Hydroxyethyl)-piperazin-1-propansulfonsäure, N-(2-Hydroxyethyl)-piperazin-N′-(3-propansulfonsäure)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H20N2O4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
252.33
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
240-198-8
Beilstein/REAXYS Number:
3957385
MDL number:
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
EPPS, ≥99.5% (titration)
InChI key
OWXMKDGYPWMGEB-UHFFFAOYSA-N
InChI
1S/C9H20N2O4S/c12-8-7-11-5-3-10(4-6-11)2-1-9-16(13,14)15/h12H,1-9H2,(H,13,14,15)
SMILES string
OCCN1CCN(CCCS(O)(=O)=O)CC1
assay
≥99.5% (titration)
form
powder
pH
7.3-8.7
useful pH range
7.3-8.7
pKa (25 °C)
8.0
pKa 
8
mp
237-239 °C (lit.)
solubility
H2O: 25 g + 50 mL, clear, colorless
λmax
A290 at ≤0.1 (C=33% w/w)
application(s)
diagnostic assay manufacturing
Quality Level
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
E1894E0276H7637
assay
≥99.5% (titration)
assay
≥99.5% (titration)
assay
≥99.5% (titration)
assay
≥99% (titration)
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
crystalline powder
form
powder
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
pH
7.3-8.7
pH
5.0-7.0 (20 °C, 1 M in H2O)
pH
7.3-8.7
pH
7.4-7.7 (25 °C, 0.1 M in water)
solubility
H2O: 25 g + 50 mL, clear, colorless
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
H2O: 25 g + 50 mL, clear, colorless
solubility
water: soluble 0.5 g/mL
Application
EPPS wird wie folgt verwendet:
  • zum Verifizieren der Wirkung einer pH-Veränderung auf die proteolytische Aktivität des Inhalts des hinteren Mitteldarms (PMG) und des Gewebehomogenats des vorderen Mitteldarms (AMG)
  • zum Herstellen eines Entfärbungspuffers zum Entfärben von intensiv gefärbten Gelstücken
  • zum Herstellen von Verdaupuffer für den In-Gel-Enzymverdau
  • zum Rekonstituieren der aufgeschlossenen Peptide für die Verarbeitung von extrazellulären Vesikel-Proteinen (EV) aus dem Hirn und 16-plex isobarische TMT(tandem-mass-tag)-Peptidmarkierung
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Bernhard Sissolak et al.
Journal of industrial microbiology & biotechnology, 46(8), 1167-1178 (2019-06-09)
Recombinant monoclonal antibodies are predominantly produced in mammalian cell culture bioprocesses. Post-translational modifications affect the micro-heterogeneity of the product and thereby influence important quality attributes, such as stability, solubility, pharmacodynamics and pharmacokinetics. The analysis of the surface charge distribution of
YoungSoo Kim et al.
Science advances, 5(4), eaav1388-eaav1388 (2019-04-20)
Detection of amyloid-β (Aβ) aggregates contributes to the diagnosis of Alzheimer disease (AD). Plasma Aβ is deemed a less invasive and more accessible hallmark of AD, as Aβ can penetrate blood-brain barriers. However, correlations between biofluidic Aβ concentrations and AD
Amir Ata Saei et al.
Nature communications, 10(1), 5715-5715 (2019-12-18)
Deconvolution of targets and action mechanisms of anticancer compounds is fundamental in drug development. Here, we report on ProTargetMiner as a publicly available expandable proteome signature library of anticancer molecules in cancer cell lines. Based on 287 A549 adenocarcinoma proteomes
Yang You et al.
Journal of extracellular vesicles, 11(1), e12183-e12183 (2022-01-15)
In neurodegenerative diseases, extracellular vesicles (EVs) transfer pathogenic molecules and are consequently involved in disease progression. We have investigated the proteomic profiles of EVs that were isolated from four different human-induced pluripotent stem cell-derived neural cell types (excitatory neurons, astrocytes
Heeseon An et al.
Molecular cell, 74(5), 891-908 (2019-04-23)
Cells respond to nutrient stress by trafficking cytosolic contents to lysosomes for degradation via macroautophagy. The endoplasmic reticulum (ER) serves as an initiation site for autophagosomes and is also remodeled in response to nutrient stress through ER-phagy, a form of