Fortfahren mit
E1379
7-Ethoxycumarin
≥99.45% (HPLC), CYP450 substrate, powder
Synonym(e):
7-Ethoxy-1-benzopyran-2-on
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 27.40
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 62.50
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 285.00
CHF 242.25
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 333.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C11H10O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
190.20
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161501
EC Number:
250-429-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
146200
Assay:
≥99.45% (HPLC)
Form:
powder
CHF 27.40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
7-Ethoxycumarin,
assay
≥99.45% (HPLC)
Quality Segment
form
powder
mp
88-90 °C (lit.)
solubility
95% ethanol: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
fluorescence
λex 323 nm; λem 386 nm
SMILES string
CCOc1ccc2C=CC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C11H10O3/c1-2-13-9-5-3-8-4-6-11(12)14-10(8)7-9/h3-7H,2H2,1H3
InChI key
LIFAQMGORKPVDH-UHFFFAOYSA-N
Application
7-Ethoxycoumarin has been used to study the functional activity of recombinant P450. ) It has also been used as an internal standard for in vitro S-warfarin 7-hydroxylation and high performance liquid chromatography (HPLC) analysis.
Biochem/physiol Actions
Substrat für CYP2B6
7-Ethoxycoumarin is a cytochrome P450 substrate.[1]
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
UC283A9861D7910
form
powder
form
solid
form
powder
form
powder
assay
≥99.45% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
solubility
95% ethanol: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
solubility
H2O: soluble, methanol: soluble
solubility
DMSO: >20 mg/mL
solubility
ethyl acetate: 49.00-51.00 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
fluorescence
λex 323 nm; λem 386 nm
fluorescence
-
fluorescence
-
fluorescence
-
mp
88-90 °C (lit.)
mp
204-205 °C
mp
-
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 7-Ethoxycumarin
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
E1379-1G04061826709313
E1379-500MG04061833601730
E1379-100MG04061833601723
E1379-25MG04061833460986
Questions
  1. Hello, there is no storage temperature information on the CofA, SDS, or product label for product E1379, 7-Ethoxycoumarin. Can you please confirm? Thank you