Fortfahren mit
E1279
Enoximone
solid
Synonym(e):
1,3-Dihydro-4-methyl-5-(4-methylthiobenzoyl)-2H-imidazol-2-one
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 228.00
CHF 193.80
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H12N2O2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
248.30
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
MDL number:
Form:
solid
CHF 193.80
ListenpreisCHF 228.00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
solid
Quality Segment
color
light yellow
solubility
DMSO: soluble 28 mg/mL
SMILES string
CSc1ccc(cc1)C(=O)C2=C(C)NC(=O)N2
InChI
1S/C12H12N2O2S/c1-7-10(14-12(16)13-7)11(15)8-3-5-9(17-2)6-4-8/h3-6H,1-2H3,(H2,13,14,16)
InChI key
ZJKNESGOIKRXQY-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Biochem/physiol Actions
Selective phosphodiesterase III (PDE3) inhibitor. Prevents the degradation of cAMP by PDE. Increased cAMP results in enhanced contractility of the heart.
Selective phosphodiesterase III (PDE3) inhibitor. Prevents the degradation of cAMP by PDE.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Cyclic Nucleotide research. Click here to discover more featured Cyclic Nucleotide products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound is featured on the Phosphodiesterases page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
D9190S5321O9387
form
solid
form
solid
form
solid
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
solubility
DMSO: soluble 28 mg/mL
solubility
DMSO: >10 mg/mL
solubility
DMSO: ~6 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
DMSO: soluble, ethanol: soluble
color
light yellow
color
white to off-white
color
white
color
white
Gene Information
human ... PDE3A(5139), PDE3B(5140)
Gene Information
human ... HTR1A(3350), HTR1B(3351), HTR1D(3352), HTR1E(3354), HTR1F(3355), HTR2A(3356), HTR2B(3357), HTR2C(3358), HTR3A(3359), HTR3B(9177), HTR3C(170572), HTR3D(200909), HTR3E(285242), HTR4(3360), HTR5A(3361), HTR5B(645694), HTR6(3362), HTR7(3363)
Gene Information
-
Gene Information
human ... DRD3(1814)
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
E1279-50MG04061833629703
E1279-10MG04061833629697