Wichtige Dokumente
S5321
S15535
≥98% (HPLC), solid
Synonym(e):
1-(2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-5-yl)-4-(2,3-dihydro-1h-inden-2-yl)-piperazine
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98% (HPLC)
Form
solid
Farbe
white
Löslichkeit
DMSO: ~6 mg/mL
H2O: insoluble
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C1COc2c(O1)cccc2N3CCN(CC3)C4Cc5ccccc5C4
InChI
1S/C21H24N2O2/c1-2-5-17-15-18(14-16(17)4-1)22-8-10-23(11-9-22)19-6-3-7-20-21(19)25-13-12-24-20/h1-7,18H,8-15H2
InChIKey
QJPPEMXOOWNICQ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Artikel
We offer many products related to serotonin receptors for your research needs.