Fortfahren mit
D9758
Dilaurin, Isomerengemisch
≥99%
Synonym(e):
Dilaurin Isomer Mixture
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 86.60
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 401.00
CHF 300.75
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C27H52O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
456.70
MDL number:
UNSPSC Code:
12352211
PubChem Substance ID:
EC Number:
248-586-9
NACRES:
NA.25
CHF 86.60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
plant kernels (palm)
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
functional group
ester
lipid type
neutral glycerides
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCC(=O)OCC(O)COC(=O)CCCCCCCCCCC.CCCCCCCCCCCC(=O)OCC(CO)OC(=O)CCCCCCCCCCC
InChI
1S/2C27H52O5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-26(29)31-23-25(28)24-32-27(30)22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-26(29)31-24-25(23-28)32-27(30)22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h2*25,28H,3-24H2,1-2H3
InChI key
RURSPNRVQHSFCU-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
T4891PHL8923143236
assay
≥99%
assay
≥99%
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥98.0% (GC)
functional group
ester
functional group
ester
functional group
-
functional group
-
biological source
plant kernels (palm)
biological source
plant
biological source
-
biological source
-
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
form
powder
form
powder
form
-
form
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)