Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
[CH3(CH2)10COOCH2]2CHOCO(CH2)10CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
639.00
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
208-687-0
Beilstein/REAXYS Number:
1730452
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
plant
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
mp
46.5 °C (lit.)
functional group
ester
lipid type
neutral glycerides
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCC
InChI
1S/C39H74O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-37(40)43-34-36(45-39(42)33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)35-44-38(41)32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h36H,4-35H2,1-3H3
InChI key
VMPHSYLJUKZBJJ-UHFFFAOYSA-N
Application
- Development of new lipid-based paclitaxel nanoparticles using sequential simplex optimization.: This article presents the development of lipid-based nanoparticles for drug delivery, utilizing glyceryl tridodecanoate as a component. The optimized nanoparticles show potential for improved delivery and efficacy of paclitaxel, a chemotherapeutic agent (Dong et al., 2009).
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| biological source plant | biological source - | biological source synthetic | biological source vegetable oil ( (coconut and palm kernel oils)) |
| functional group ester | functional group ester | functional group ester | functional group ester |
| assay ≥99% | assay ≥99% (GC) | assay ≥98% | assay ≥95% (GC) |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| form powder | form powder | form solid | form liquid |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| T4891-100MG | 04061837346804 |
| T4891-5G | 04061837346811 |