Fortfahren mit
D9663
Esel-Serum
Synonym(e):
Serum, Serum aus donkey
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.46
UNSPSC Code:
12352203
Biological source:
donkey
Sterility:
non-sterile
Shipped in:
dry ice
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
donkey
Quality Segment
sterility
non-sterile
contains
preservative
application(s)
research pathology
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Eselserum wird aus einer normalen Spenderherde gepoolt. In Immunassays kann normales Eselserum als Blockierungsmittel und Kontrolle dienen. Es wird zu 5 % bis 20 % in verschiedenen Studien der Immunhistochemie und Immunzytochemie als Blockierungsmittel verwendet.[1]
Application
Eselserum wird wie folgt verwendet:
  • als Komponente in Blocking-Puffer für die Immunfluoreszenz[2]
  • in phosphatgepufferter Kochsalzlösung (PBS) als Blockierungsmittel[2]
  • als Blockierungsmittel in der Immunzytochemie und Immunhistochemie an gefrorenen Proben[3]
  • zum Verhindern der nichtspezifischen Bindung in der Parvalbumin-Immunhistochemie[4]
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
G9023R9133S3772
biological source
donkey
biological source
goat
biological source
rabbit
biological source
sheep
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
application(s)
research pathology
application(s)
research pathology
application(s)
-
application(s)
-
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
contains
preservative
contains
preservative
contains
preservative
contains
preservative
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
TrueGel3D® Hydrogel Plate protocol guides high-throughput culture of human adipose MSCs for screening applications.
Cultivate ReNcell® human neural stem cells in 3D hydrogels for high-throughput screening using the TrueGel3D® HTS Hydrogel Plate with this protocol.
Verwandter Inhalt
Yasmin Fardghassemi et al.
Disease models & mechanisms, 10(12), 1465-1480 (2017-10-25)
Polyglutamine expansion diseases are a group of hereditary neurodegenerative disorders that develop when a CAG repeat in the causative genes is unstably expanded above a certain threshold. The expansion of trinucleotide CAG repeats causes hereditary adult-onset neurodegenerative disorders, such as
Marianne O Larsen et al.
American journal of physiology. Endocrinology and metabolism, 282(6), E1342-E1351 (2002-05-15)
Nonrodent models of diabetes are needed for practical and physiological reasons. Induction of mild insulin-deficient diabetes was investigated in male Göttingen minipigs by use of streptozotocin (STZ) alone (75, 100, and 125 mg/kg) or 125 mg/kg combined with pretreatment with
Omid Ahmadi et al.
Journal of gastroenterology and hepatology, 25(2), 277-285 (2009-10-02)
Interstitial cells of Cajal (ICC) are distributed with smooth muscle throughout the gastrointestinal tract and are involved in regulating motility. ICC were recently discovered in the wall of the human gallbladder. This study sought to determine whether ICC are present
Global Trade Item Number
SKUGTIN
D9663-500ML04061837896897
D9663-10ML04061838255259
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. Can this product be frozen and thawed without affecting the quality?
    1 answer
    1. For continuous use, this product should be stored at 2-8 °C for up to one month. For extended storage, the solution may be frozen in working aliquots. Repeated freezing and thawing is not recommended. Please see the link below to review additional information available in the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/293/677/d9663dat-ms.pdf
      Helpful?
  2. where can I find the protocol to reconstitute this donkey serum
    1 answer
    1. A protocol is not associated with this product. A preservative is added to this serum, making it unsuitable for cell culture. However, in blocking applications, it is typically used at a concentration of 5% - 20%. It may be helpful to view the 'Peer Reviewed Papers' and 'Protocols and Articles' section of the product detail page.
      Helpful?
  3. Is heat inactivation required for D9663 in immunofluorescence (IF)? I found information stating that it is not necessary for immunohistochemistry (IHC). If this applies to IF as well, what is the reason behind it?
    1 answer
    1. Donkey serum does not require heat inactivation for immunofluorescence. It is important to note that this is not a sterile product. While the lab may have routinely heat inactivated their serums for immunofluorescence, this is likely for worker safety rather than a specific requirement for performing immunofluorescence.
      Helpful?
  4. Does donkey serum D9663-10ML require heat inactivation prior to immunohistochemical assay?
    1 answer
    1. There is no need to heat inactivate donkey serum for blocking purposes.