Wichtige Dokumente
G9023
Ziegenserum
Synonym(e):
Serum, Normales Ziegenserum, Serum aus Ziegen
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
goat
Qualitätsniveau
Sterilität
non-sterile
Enthält
preservative
Anwendung(en)
research pathology
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Immunhistochemie
- Immunozytochemie
- zweifache Immunfluoreszenz
- Enzym-Immunassays (EIAs)
Biochem./physiol. Wirkung
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)