Fortfahren mit
D9503
3,4-Dihydroxy-DL-Phenylalanin
Synonym(e):
3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-DL-alanin, DL-3-Hydroxytyrosin, DL-DOPA
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 33.60
CHF 28.56
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 46.50
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 169.00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(HO)2C6H3CH2CH(NH2)COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
197.19
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
200-566-0
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3204800
CHF 28.56
ListenpreisCHF 33.60Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
powder
Quality Level
mp
270-272 °C (lit.), 290 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
NC(Cc1ccc(O)c(O)c1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO4/c10-6(9(13)14)3-5-1-2-7(11)8(12)4-5/h1-2,4,6,11-12H,3,10H2,(H,13,14)
InChI key
WTDRDQBEARUVNC-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
3,4-dihydroxyphenylalanine is an immediate precursor of dopamine, which is a product of tyrosine hydroxylase.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
T6062H8653C0982
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
-
form
solid
Gene Information
human ... DRD1(1812), DRD2(1813), DRD3(1814), DRD4(1815), DRD5(1816)
mouse ... DRD1(13488), DRD2(13489), DRD3(13490), DRD4(13491), DRD5(13492)
rat ... DRD1(24316), DRD2(24318), DRD3(29238), DRD4(25432), DRD5(25195)
Gene Information
human ... DRD2(1813), DRD3(1814), DRD4(1815), HTR2A(3356), HTR2C(3358)
Gene Information
human ... DRD3(1814)
Gene Information
human ... DRD2(1813), DRD3(1814), DRD4(1815), HTR2A(3356)
mp
270-272 °C (lit.), 290 °C (dec.) (lit.)
mp
243 °C (dec.) (lit.)
mp
-
mp
194-196  °C
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Dopamine formation, from its immediate precursor 3, 4-dihydroxyphenylalanine, along the rat digestive tract
Vieira-Coelho MA and Soares-da-Silva P
Fundamental & Clinical Pharmacology, 7(5), 235-243 (1993)
Handbook of Developmental Cognitive Neuroscience (2001)
Karlo J Lizarraga et al.
Journal of nuclear medicine : official publication, Society of Nuclear Medicine, 55(1), 30-36 (2013-10-30)
Brain metastases are frequently treated with radiation. It is critical to distinguish recurrent or progressive brain metastases (RPBM) from late or delayed radiation injury (LDRI). The purpose of this study was to examine the diagnostic accuracy as well as the
Global Trade Item Number
SKUGTIN
D9503-1G04061826738467
D9503-25G04061833590775
D9503-5G04061833590782