Fortfahren mit
D9378
3,4-Dihydroxy-D-Phenylalanin
≥95% (TLC), powder, DOPA enantiomer
Synonym(e):
3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-D-alanin, D-DOPA
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 310.00
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 725.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H11NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
197.19
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
227-343-0
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2417637
Assay:
≥95%
Form:
powder
CHF 310.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
3,4-Dihydroxy-D-Phenylalanin, powder, ≥95%
Quality Segment
assay
≥95%
form
powder
mp
276-278 °C (lit.)
solubility
1 M HCl: soluble, ethanol: insoluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
N[C@H](Cc1ccc(O)c(O)c1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO4/c10-6(9(13)14)3-5-1-2-7(11)8(12)4-5/h1-2,4,6,11-12H,3,10H2,(H,13,14)/t6-/m1/s1
InChI key
WTDRDQBEARUVNC-ZCFIWIBFSA-N
Application
3,4-Dihydroxy-D-phenylalanine has been used as a standard in high-performance liquid chromatography (HPLC) analysis of L-DOPA extracted from both germinated and raw seed flours of velvet bean.
Biochem/physiol Actions
3,4-Dihydroxy-D-phenylalanine (D-DOPA) is a DOPA enantiomer. It exhibits antimicrobial activity. D-DOPA serves as a precursor for dopamine.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
D9628A091247435
assay
≥95%
assay
≥98% (TLC)
assay
≥99%
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
1 M HCl: soluble, ethanol: insoluble
solubility
-
solubility
-
solubility
-
mp
276-278 °C (lit.)
mp
276-278 °C (lit.)
mp
-
mp
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)