Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
50 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 1’240.00 CHF 1’054.00 |
100 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 1’840.00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41123100
CHF 1’054.00
ListenpreisCHF 1’240.00Sparen Sie 15%Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenpackaging
case of 100 ea, pack of 50 ea
pore size
2 kDa MWCO
General description
A unique disposable unit for small sample dialysis, 5-100 μL. Dialysis is rapid with the ultra thin membrane of regenerated cellulose. After dialysis, sample can be recovered, almost 100% by centrifugation in a microcentrifuge tube. Recommended for salt removal, buffer exchange, protein binding assays and as a equilibrium dialyzer.
The Micro DispoDIALYZER includes a membrane, foam float, cap and two collection tubes (1.5 mL).
The Micro DispoDIALYZER includes a membrane, foam float, cap and two collection tubes (1.5 mL).
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| packaging case of 100 ea, pack of 50 ea | packaging pack of 50 ea | packaging case of 100 ea, pack of 50 ea | packaging - |
| pore size 2 kDa MWCO | pore size 1 kDa MWCO | pore size 10 kDa MWCO | pore size 50 kDa MWCO |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dispo-Biodialyzer
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?