Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
50 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 1’170.00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41123100
CHF 1’170.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenpore size
50 kDa MWCO
General description
A unique disposable unit for small sample dialysis, 5-100 μL. Dialysis is rapid with the ultra thin membrane of regenerated cellulose. After dialysis, sample can be recovered, almost 100% by centrifugation in a microcentrifuge tube. Recommended for salt removal, buffer exchange, protein binding assays and as a equilibrium dialyzer.
The Micro DispoDIALYZER includes a membrane, foam float, cap and two collection tubes (1.5 mL).
The Micro DispoDIALYZER includes a membrane, foam float, cap and two collection tubes (1.5 mL).
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| pore size 50 kDa MWCO | pore size 1 kDa MWCO | pore size 2 kDa MWCO | pore size 1 kDa MWCO |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dispo-Biodialyzer
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?