Fortfahren mit
D8437
DMEM/F-12
With ʟ-glutamine, HEPES, sodium pyruvate and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium/Nutrient Mixture F-12 Ham
Synonym(e):
DME/F-12, 1:1 Mischung
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.75
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Dulbecco Modifiziertes Eagle-Medium/Nährstoffmischung F-12 Ham, With L-glutamine, 15 mM HEPES, and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Quality Level
sterility
sterile-filtered
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
components
glucose: 3.15 g/L
HEPES: yes
L-glutamine: yes
phenol red: yes
sodium pyruvate: 0.055 g/L
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium (DMEM), das regelmäßig als Zellkulturmedium verwendet wird, ist eine Quelle für energiereiche Medien, die Glucose, Vitamine und Aminosäuren umfasst.[1] Eine 1:1-Mischung von Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium (DME) und Hams F-12-Nährstoffmischung wird verbreitet in der Zellkulturforschung eingesetzt. Um den durch das Weglassen des Serums ausgelösten Verlust der Pufferkapazität auszugleichen, kann den Formulierungen eine Endkonzentration von 15 mmol/l 4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazinethansulfonsäure(HEPES)-Puffer zugegeben werden.
Application
Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium/Nährstoffmischung F-12 nach Ham:
  • wurde als Komponente im Kulturmedium zum Kultivieren von primären kulturaktivierten humanen Lebersternzellen eingesetzt[1]
  • wurde zum Kultivieren von Knorpelbiopsien eingesetzt[2]
  • kann zum Propagieren von Cowdria ruminantium eingesetzt werden[3]
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
D8062D8900D6434
form
liquid
form
liquid
form
powder
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
-
sterility
sterile-filtered
components
glucose: 3.15 g/L
HEPES: yes
L-glutamine: yes
phenol red: yes
sodium pyruvate: 0.055 g/L
components
glucose: 3.15 g/L
NaHCO3: yes
L-glutamine: yes
phenol red: yes
HEPES: no
sodium pyruvate: 0.055 g/L
components
sodium pyruvate: 0.055 g/L
HEPES: 15 mM
NaHCO3: no
L-glutamine: yes
glucose: 3.15 g/L
phenol red: yes
components
L-glutamine: no
phenol red: no
NaHCO3: yes
HEPES: 15 mM
sodium pyruvate: 0.055 g/L
glucose: 3.15 g/L
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
Still not finding the right product?
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Chris M Valdez et al.
Scientific reports, 7(1), 16372-16372 (2017-11-29)
A bipolar (BP) nanosecond electric pulse (nsEP) exposure generates reduced calcium influx compared to a unipolar (UP) nsEP. This attenuated physiological response from a BP nsEP exposure is termed "bipolar cancellation" (BPC). The predominant BP nsEP parameters that induce BPC
Višnja Stepanić et al.
Antioxidants (Basel, Switzerland), 8(4) (2019-04-10)
Chalcones are polyphenolic secondary metabolites of plants, many of which have antioxidant activity. Herein, a set of 26 synthetic chalcone derivatives with alkyl substituted pyrazine heterocycle A and four types of the monophenolic ring B, were evaluated for the potential
Iago Méndez-López et al.
Journal of hypertension, 35(8), 1594-1608 (2017-04-14)
It has been suggested that Ca entry through store-operated Ca channels (SOCs) is regulated by a dynamic interplay between the endoplasmic reticulum Ca stores and the mitochondria. These relationships drive the activation and inactivation of SOCs, yet it remains unclear
Global Trade Item Number
SKUGTIN
D8437-500ML04061833589649
D8437-24X500ML04061833589632
D8437-6X500ML04061833589656
Questions
1–7 of 7 Questions  
  1. Dear, Can you tell me the composition of this medium, or at least the amount of L-Glutamine present in this media? Kind regards, Sarah
    1 answer
    1. Helpful?
  2. Is the glutamine that has already been added stable glutamine? How long is the shelf life?
    1 answer
    1. This product does not contain Alanyl-glutamine, which is considered a more stable form It has been supplemented with L-glutamine and will remain stable through out the shelf life of the product with proper storage and handling. Typical lots of D8437 are assigned an expiration date of 1 year from the date of release. Note that under culture conditions of 37 deg C the L-glutamine will gradually degrade. See the link below to review general stability information regarding L-glutamine.:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/195/924/t075.pdf
      Alanyl-glutamine is also available as a sterile medium supplement. Please see the link below for an example of one cell culture product option:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/g8541
      Helpful?
  3. What is Product D8437, Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium/Nutrient Mixture F-12 Ham?
    1 answer
    1. This product is a 1:1 ratio mixture of Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium (DME) high glucose and Nutrient Mixture F-12 Ham (F-12).
      Helpful?
  4. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  5. What is the optimal carbon dioxide concentration needed for Product D8437, Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium/Nutrient Mixture F-12 Ham?
    1 answer
    1. This is a 1:1 mixture of the DME and F-12. The optimal carbon dioxide required for DME is 10% and for F-12 is 5%. Since this medium is a mixture, the optimal carbon dioxide concentration is typically 5% to 8%.
      Helpful?
  6. Can Product D8437, Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium/Nutrient Mixture F-12 Ham, be used under serum free conditions?
    1 answer
    1. When DME/F12 is used under serum free conditions, supplementation is necessary. DME/F12 can be used for growing the epithelial cell line TM4 (mouse testes) when supplemented with insulin, transferrin, EGF, FSH, somatomedin C, ovine growth hormone, and retinoic acid. Primary cultures of Sertoli cells can also be grown in the above supplemented media. Rat glial C6 cells have been grown in DME/F12 supplemented with transferrin, insulin, LH, and rat submaxillary gland extract. See: Jakoby, W.B., and Pastan, I.H., Cell Culture, Methods in Enzymology, 58, 103-106 (1979). (This book is listed as Product No. C0541).
      Helpful?
  7. What is the storage temperature of Product D8437, Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium/Nutrient Mixture F-12 Ham?
    1 answer
    1. We recommend storing Product No. D8437 at 2-8°C.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review