Wichtige Dokumente
D8900
Dulbecco Modifiziertes Eagle-Medium/Nährstoffmischung F-12 Ham
With L-glutamine and 15 mM HEPES, without sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
Synonym(e):
DME/F-12, 1:1 Mischung
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Form
powder
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Komponenten
sodium pyruvate: 0.055 g/L
HEPES: 15 mM
NaHCO3: no
L-glutamine: yes
glucose: 3.15 g/L
phenol red: yes
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Anwendung
- as a component of the culture medium for endometrial explants in vitro culture
- to immerse chitosan-gelatin-glycerol phosphate hydrogels for cytotoxicity evaluation
- to culture nucleus pulposus (NP) cells to culture human articular chondrocytes for evaluating the toxicity of baicalein
Menge
Rekonstituierung
Ergänzung
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Nutrient Mixture F-12 Ham Formulation
Ensure optimal cell culture outcomes with ultrapure, endotoxin-free water. Learn about the impact of water impurities on mammalian cell cultures and how to achieve optimal cell growth.