Fortfahren mit
D8040
(±)-trans-U-50488 methanesulfonate salt
Synonym(e):
trans-(±)-3,4-Dichloro-N-methyl-N-[2-(1-pyrrolidinyl)cyclohexyl]benzeneacetamide methanesulfonate salt, U-50488H
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 775.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H26Cl2N2O · CH4O3S
Molekulargewicht:
465.43
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Form:
powder
Quality level:
CHF 775.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
powder
Quality Level
solubility
H2O: 50 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CS(O)(=O)=O.CN([C@@H]1CCCC[C@H]1N2CCCC2)C(=O)Cc3ccc(Cl)c(Cl)c3
InChI
1S/C19H26Cl2N2O.CH4O3S/c1-22(19(24)13-14-8-9-15(20)16(21)12-14)17-6-2-3-7-18(17)23-10-4-5-11-23;1-5(2,3)4/h8-9,12,17-18H,2-7,10-11,13H2,1H3;1H3,(H,2,3,4)/t17-,18-;/m1./s1
InChI key
OJPHNZCUXUUVKU-JAXOOIEVSA-N
Gene Information
human ... OPRK1(4986)
Application
(±)-trans-U-50488 methanesulfonate salt has been used as a control agonist for κ-opioid receptor.
Biochem/physiol Actions
Selective κ-opioid receptor agonist. (±)-trans-U-50488 methanesulfonate salt is known to induce diuresis. U-50488H is found to prevent morphine tolerance when administered along with it.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
U111U105SML1297
form
powder
form
solid
form
solid
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
H2O: 13 mg/mL
solubility
H2O: 14 mg/mL, methanol: insoluble
solubility
DMSO: 2 mg/mL
Gene Information
human ... OPRK1(4986)
Gene Information
human ... OPRK1(4986)
Gene Information
human ... OPRK1(4986)
Gene Information
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Differential effects of the novel kappa opioid receptor antagonist, JDTic, on reinstatement of cocaine-seeking induced by footshock stressors vs cocaine primes and its antidepressant-like effects in rats
Beardsley PM, et al.
Psychopharmacology, 183(1), 118-118 (2005)
Opioid receptor delta as a global modulator of skin differentiation and barrier function repair
Chajra H, et al.
International Journal of Cosmetic Science, 37(4), 386-394 (2015)
Guang-Jie Gao et al.
Evidence-based complementary and alternative medicine : eCAM, 2022, 2868135-2868135 (2022-08-30)
Acute lung injury (ALI) is one of the common and severe complications of cardiopulmonary bypass (CPB), which is the primary cause of death in intensive care units. Nevertheless, there is a lack of effective treatment for ALI secondary to CPB.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
D8040-100MG04061833589151
D8040-10MG04061832862095
D8040-50MG04061832862101