Fortfahren mit
D7802
Daidzein
≥98% (TLC), powder, carbonic anhydrase (CA) inhibitor
Synonym(e):
4′,7-Dihydroxy-isoflavon, 7-Hydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-on, 7-Hydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-chromon, Isoaurostatin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 206.00
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 390.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H10O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
254.24
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
207-635-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
231523
Assay:
≥98%
Form:
powder
CHF 206.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Daidzein, ≥98%, synthetic
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
mp
>290 °C
solubility
DMSO: 10 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
Oc1ccc(cc1)C2=COc3cc(O)ccc3C2=O
InChI
1S/C15H10O4/c16-10-3-1-9(2-4-10)13-8-19-14-7-11(17)5-6-12(14)15(13)18/h1-8,16-17H
InChI key
ZQSIJRDFPHDXIC-UHFFFAOYSA-N
General description
Daidzein is an isoflavone present in soy. It regulates oxidative stress, angiogenesis, cell growth and apoptosis. Daidzein has antioxidant, antiestrogenic and antiatherogenic properties. It provides protection against osteoporosis.
Application
Daidzein has been used:
  • as a control to evaluate fertility in rats
  • to study its effects on ovarian cancer
  • to simulate in vitro antioxidant activity
Biochem/physiol Actions
Daidzein is a phytoestrogen that is suggested to play a role in preventing hormone-induced cancers.[1] Arrests cell cycle at G1 in Swiss 3T3 cells.[2]
Soy isoflavone daidzein protects against oxidative damage in liver cells induced by 7,12-dimethylbenz[a]anthracene (DMBA). Catalase and superoxide dismutase activity, down-regulated by DMBA, was restored by daidzein.
Packaging
abgefüllt unter Argon
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
116242116587251600
Daidzein United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1162421
Daidzein
Daidzein analytical standard
Supelco
16587
Daidzein
assay
≥98%
assay
-
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
-
form
-
form
solid
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 10 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
DMSO: 200 mg/mL
mp
>290 °C
mp
-
mp
-
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Daidzein
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)