Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
250 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 71.60 |
500 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 77.20 |
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 112.00 |
5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 449.00 |
25 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 858.00 |
Über diesen Artikel
CHF 71.60
Produktname
2′-Desoxyadenosin Monohydrat, ≥99%
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
solubility
water: 25 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H]O[H].Nc1ncnc2n(cnc12)[C@H]3C[C@H](O)[C@@H](CO)O3
InChI
1S/C10H13N5O3/c11-9-8-10(13-3-12-9)15(4-14-8)7-1-5(17)6(2-16)18-7/h3-7,16-17H,1-2H2,(H2,11,12,13)/t5-,6+,7+/m0/s1
InChI key
OLXZPDWKRNYJJZ-RRKCRQDMSA-N
Application
- als Bestandteil zur Nukleosid-Supplementierung
- als Standard zur Einschätzung des globalen DNA-Methylierungsgrads in sich rasch vermehrenden embryogenen Suspensionen der Ölpalme
- um SAM (Sterile Alpha Motif) und SAMHD1 (Sam Domain and HD Domain-Containing Protein 1) revers zu transkribieren
- zur Hemmung des humanen Immundefizienz-Virus 1 (HIV-1) und des Hepatitis-B-Virus (HBV)
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| biological source synthetic (organic) | biological source synthetic (organic) | biological source synthetic (organic) | biological source synthetic (organic) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| assay ≥99% | assay ≥99% (HPLC) | assay ≥98% | assay 99-100% |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| solubility water: 25 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow | solubility H2O: soluble 25 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow | solubility 1 M NH4OH: 50 mg/mL, clear, colorless | solubility 1 M NH4OH: 50 mg/mL |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2′-Desoxyadenosin Monohydrat
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?