Fortfahren mit
D7196
2,5-Dimethyl-Celecoxib
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
4-[5-(2,5-Dimethylphenyl)-3-(trifluormethyl)-1H-pyrazol-1-yl]-benzolsulfonamid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 90.40
CHF 76.84
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 368.00
CHF 312.80
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H16F3N3O2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
395.40
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 76.84
ListenpreisCHF 90.40Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
room temp
SMILES string
Cc1ccc(C)c(c1)-c2cc(nn2-c3ccc(cc3)S(N)(=O)=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C18H16F3N3O2S/c1-11-3-4-12(2)15(9-11)16-10-17(18(19,20)21)23-24(16)13-5-7-14(8-6-13)27(22,25)26/h3-10H,1-2H3,(H2,22,25,26)
InChI key
NTFOSUUWGCDXEF-UHFFFAOYSA-N
Application
2,5-Dimethyl-celecoxib has been used
  • To block the synthesis of prostaglandin E2 and to study effect of transforming growth factor-2 signaling towards cyclooxygenase-2 expression.[1]
  • In an in vitro study to analyze its pro-oxidative capacities in metastatic melanoma/ breast cancer cells.
  • To study its interaction between silymarin on chemically induced osteoarthritis in rats.[2]
Biochem/physiol Actions
Celecoxib Analogon ohne COX-2-Inhibitor-Aktivität, induziert Apoptose durch die Hemmung der Expression von Survivin.
Celecoxib, and the inactive analog 2′,5′-dimethyl celecoxib both induce apoptosis in a many cancer cell lines by down-regulating the expression of survivin. This activiy is mediated via an AKT mediated pathway, and is unique to this class of cyclo-oxygenase inhibitors, as non-selective NSAIDs or other COX-2 specific inhibitors such as rofecoxib, do not effect survivin expression. Unlike celecoxib, 2′,5′-dimethyl celecoxib is devoid of any inhibitory activity against COX-2.
Celecoxib is a pyrazole derivative containing sulfonamide substituent. It is mostly metabolized by the cytochrome P450 2C9 system. Celecoxib possess anti-inflammatory action and can enhance antidepressant response.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML2014SML2226PZ0195
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: >10 mg/mL (warmed)
color
white to beige
color
white to brown
color
white to beige
color
white to beige
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,5-Dimethyl-Celecoxib
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
D7196-25MG04061833588277
D7196-5MG04061833588284