Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
10 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 160.00 |
25 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 309.00 |
100 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 475.00 |
Über diesen Artikel
Produktname
Diclofenac Natriumsalz,
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
mp
283-285 °C
solubility
methanol: 50 mg/mL, clear, colorless to faint yellow or tan
originator
Novartis
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].[O-]C(=O)Cc1ccccc1Nc2c(Cl)cccc2Cl
InChI
1S/C14H11Cl2NO2.Na/c15-10-5-3-6-11(16)14(10)17-12-7-2-1-4-9(12)8-13(18)19;/h1-7,17H,8H2,(H,18,19);/q;+1/p-1
InChI key
KPHWPUGNDIVLNH-UHFFFAOYSA-M
Gene Information
human ... PTGS1(5742), PTGS2(5743)
Application
- in einer Studie zur Untersuchung seines radioprotektiven Potenzials[1]
- in einer Studie zur Bestimmung der Grundviskosität und der hydrodynamischen Werte der Lösungsvermittler und ihrer mizellaren Addukte [2]
- in einem sequentiellen Injektionsanalysesystem als Standard für die potentiometrische und fluorimetrische Bestimmung von Diclofenac
- zur Hemmung des Phase-II-Enzyms des Arzneimittelstoffwechsels (DME) in einer Studie zur Untersuchung der hemmenden Wirkung eines Ethanolextrakts aus Descurainia-sophia-Samen auf Phase-I- und Phase-II-DMEs[3]
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (TLC) | assay ≥98.5% (HPLC) | assay - | assay - |
| form powder | form - | form solid | form - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - |
| storage temp. room temp | storage temp. - | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility methanol: 50 mg/mL, clear, colorless to faint yellow or tan | solubility - | solubility - | solubility - |
| originator Novartis | originator - | originator - | originator - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Diclofenac Natriumsalz
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Repr. 2 - STOT RE 1
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?