Fortfahren mit
D6546
DMEM - high glucose
With sodium Bicarbonate, sodium pyruvate, without ʟ-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium - high glucose
1 of 2 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Synonym(e):
DME, DMEM
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.75
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Dulbecco Modifiziertes Eagle-Medium – hoher Glucosegehalt, With 4500 mg/L glucose, sodium pyruvate, and sodium bicarbonate, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
components
NaHCO3: yes
phenol red: yes
sodium pyruvate: yes
HEPES: no
L-glutamine: no
glucose: high
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Dieses DMEM-Hi-Glucosemedium ist ein 1x-Komplettmedium mit hinzugefügtem Natriumpyruvat. Es unterscheidet sich auch dadurch von der ursprünglichen DMEM-Hi-Formulierung, dass Pyridoxin durch Pyridoxal substituiert wird. Pyridoxal ist eine instabile Medienkomponente. Dieses Medium erfordert eine Ergänzung mit L-Glutamin oder L-Alanyl-L-glutamin.
Application
Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium (DMEM) ist eine Modifikation des Basal Medium Eagle (BME) mit vierfacher Konzentration der Aminosäuren und Vitamine. Die ursprüngliche Formulierung enthielt 1000 mg/l Glucose und diente zur Kultivierung von embryonalen Mäusezellen. Seitdem wurde es auf verschiedene Arten modifiziert, um damit Primärkulturen von Mäuse- und Hühnerzellen sowie verschiedene normale und transformierte Zellen kultivieren zu können. Jedes dieser Medien enthält eine andere Kombination von L-Glutamin und Natriumpyruvat. Außerdem wurde die Glucosekonzentration auf 4500 mg/l erhöht, dieses Medium wird als „DMEM/High“ bezeichnet.
Preparation Note
Ergänzung mit 0,584 g/l L-Glutamin.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
D6429D5796D5671
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | hybridoma: suitable, cell culture | mammalian: suitable
components
NaHCO3: yes
phenol red: yes
sodium pyruvate: yes
HEPES: no
L-glutamine: no
glucose: high
components
HEPES: no
NaHCO3: yes
phenol red: yes
sodium pyruvate: yes
L-glutamine: yes
glucose: high
components
NaHCO3: yes
L-glutamine: yes
glucose: high
phenol red: yes
sodium pyruvate: no
HEPES: no
components
L-glutamine: no
glucose: high
NaHCO3: yes
sodium pyruvate: no
phenol red: yes
HEPES: no
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Gloria Bonuccelli et al.
Oncotarget, 8(13), 20667-20678 (2017-02-23)
Here, we assembled a broad molecular "tool-kit" to interrogate the role of metabolic heterogeneity in the propagation of cancer stem-like cells (CSCs). First, we subjected MCF7 cells to "metabolic fractionation" by flow cytometry, using fluorescent mitochondrial probes to detect PCG1α
Morag R Hunter et al.
Journal of molecular biology, 430(14), 2153-2163 (2018-05-21)
Multi-subunit tethering complexes control membrane fusion events in eukaryotic cells. Class C core vacuole/endosome tethering (CORVET) and homotypic fusion and vacuole protein sorting (HOPS) are two such complexes, both containing the Sec1/Munc18 protein subunit VPS33A. Metazoans additionally possess VPS33B, which
Maria Peiris-Pagès et al.
Aging, 11(14), 4801-4835 (2019-07-18)
Using proteomics analysis, we previously compared MCF7 breast cancer cells grown as 3D tumor spheres, with the same cell line grown as monolayers. Our results indicated that during 3D anchorage-independent growth, the cellular machinery associated with i) mitochondrial biogenesis and
Global Trade Item Number
SKUGTIN
D6546-24X500ML04061833587768
D6546-6X500ML04061833587782
D6546-500ML04061833587775
Questions
  1. Which DMEM media and glutamine products would you recommend for the PEA-13-97040311 cell line purchased from ECACC?
    1 answer
    1. According to ECACC, D6546 (DMEM) and G7513 (glutamine) are on the recommended product list for reagents required in cell culture applications.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. London, UK
    • Review 1
    • Votes 3
    5 out of 5 stars.
    Things back to normal
    After the shortages because of Brexit/Covid its great everything is getting back to normal
    Helpful?
  2. 1 Ratings-only review