Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 98.10 |
10 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 177.00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H2Cl3NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
210.45
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-937-2
Beilstein/REAXYS Number:
2364249
MDL number:
CHF 98.10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥95% (TLC)
form
powder or crystals
mp
65-67 °C (lit.)
solubility
ethanol: soluble 50 mg/mL, clear, yellow
suitability
suitable for detection of phenols
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl\N=C1\C=C(Cl)C(=O)C(Cl)=C1
InChI
1S/C6H2Cl3NO/c7-4-1-3(10-9)2-5(8)6(4)11/h1-2H
InChI key
YHUMTHWQGWPJOQ-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,6-Dichlor-chinon-4-chlorimid
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Self-react. C - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
4.1A - Other explosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?