Fortfahren mit
D5564
7,8-Dihydroxycumarin
≥97%, powder
Synonym(e):
Daphnetin, Daphnetol, Ruixiangsu
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 100.00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 387.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H6O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
178.14
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
207-632-8
MDL number:
Assay:
≥97%
Form:
powder
CHF 100.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥97%
form
powder
solubility
ethanol: 5 mg/mL
storage temp.
room temp
SMILES string
Oc1ccc2C=CC(=O)Oc2c1O
InChI
1S/C9H6O4/c10-6-3-1-5-2-4-7(11)13-9(5)8(6)12/h1-4,10,12H
InChI key
ATEFPOUAMCWAQS-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
7,8-Dihydroxycoumarinan is an inhibitor of protein kinases. It is an active lactone present in plants such as Daphne Korean Nakai, and Thymelaeaceae Daphne. It serves as as analgesic, antiviral and antibacterial agent. 7,8-Dihydroxycoumarinan is found to induce tumor apoptosis via a number of signalling pathways. Thus, it is believed to exhibit antitumor effects. 7,8-Dihydroxycoumarinan might also be useful in treating lung carcinoma. It is also known to be used in treating coagulation disorders and rheumatoid arthritis. 7,8-Dihydroxycoumarinan is known to induce neurite growth and lengthen neuronal survival. It helps in clearing substances inducing necrosis, maintains water-electrolytes balance and energy metabolism. 7,8-Dihydroxycoumarinan is involved in the generation of neurotrophic factor and helps in restoring neuron function.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A6733T4080SML0273
assay
≥97%
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
solubility
ethanol: 5 mg/mL
solubility
DMSO: ≥5 mg/mL
solubility
DMSO: >5 mg/mL
solubility
DMSO: ≥5 mg/mL
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
-
biological source
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)