Fortfahren mit
D5269
Decanoyl-Coenzym A Monohydrat
≥90%
Synonym(e):
Capryl CoA monohydrate, Decanoyl CoA monohydrate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 192.00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 657.00
CHF 558.45
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C31H54N7O17P3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
939.80
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
MDL number:
CHF 192.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
assay
≥90%
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.CCCCCCCCCC(=O)SCCNC(=O)CCNC(=O)[C@H](O)C(C)(C)COP(O)(=O)OP(O)(=O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1OP(O)(O)=O)n2cnc3c(N)ncnc23
InChI
1S/C31H54N7O17P3S.H2O/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-22(40)59-15-14-33-21(39)12-13-34-29(43)26(42)31(2,3)17-52-58(49,50)55-57(47,48)51-16-20-25(54-56(44,45)46)24(41)30(53-20)38-19-37-23-27(32)35-18-36-28(23)38;/h18-20,24-26,30,41-42H,4-17H2,1-3H3,(H,33,39)(H,34,43)(H,47,48)(H,49,50)(H2,32,35,36)(H2,44,45,46);1H2/t20-,24-,25-,26+,30-;/m1./s1
InChI key
IRILGPHKFKSRQN-ASEPKIFHSA-N
General description
Decanoyl coenzyme A is a substrate for acyltransferase. It is a substrate for human liver glycine-N-acylase.[1]
Application
Decanoyl coenzyme A (Decanoyl CoA) is coupled with S-adenosylmethionine (SAM) by Vibrio cholera CqsA enzyme to produce a potent quorum-sensing molecule, 3-aminotridec-2-en-4-one (Ea-CAI-1.
Decanoyl coenzyme A monohydrate has been used in the phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate inhibition studies (LC-CoA) and in the human diacylglycerol acyltransferase 1 and 2 assays.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C4282C3144C4780
assay
≥90%
assay
≥85% (UV, HPLC)
assay
≥85% (spectrophotometric assay)
assay
≥85% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
J Mikkelsen et al.
The Biochemical journal, 227(3), 981-985 (1985-05-01)
Competitive binding experiments with malonyl-CoA and [1-14C]acetyl-CoA, [1-14C]butyryl-CoA or [1-14C]decanoyl-CoA indicate that all these substrates are transferred to lactating-goat mammary-gland fatty acid synthetase by the same transferase. Isolation and determination of the amino acid sequence of [1-14C]decanoyl-labelled CNBr-cleavage peptide from
J B McMillin et al.
Archives of biochemistry and biophysics, 312(2), 375-384 (1994-08-01)
An understanding of the mechanism of malonyl-CoA interaction with carnitine palmitoyltransferase (CPT-I) in isolated mitochondria is complicated by membrane fragmentation and CPT-II exposure. Using cultured neonatal rat cardiac myocytes, as in situ model was developed to measure CPT-I. In the
A Novel Acyl-CoA: Diacylglycerol Acyltransferase 1 (DGAT1) inhibitor, GSK2973980A, Inhibits Postprandial Triglycerides and Reduces Body Weight in a Rodent Diet-Induced Obesity Model
Kumar S, et al.
Journal of Pharmaceutical Research International, 18(1) (2017)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
D5269-25MG04061833261392
D5269-5MG04061833586129