Fortfahren mit
D5155
Dihydrostreptomycin -sesquisulfat
powder, suitable for cell culture, BioReagent
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 108.00
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 286.00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C21H41N7O12 · 3/2H2SO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
730.71
NACRES:
NA.76
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352207
EC Number:
226-823-7
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3894221
CHF 108.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Dihydrostreptomycin -sesquisulfat, BioReagent, suitable for cell culture, ≥95.0% (HPLC)
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥95.0% (HPLC)
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
color
white to off-white
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria, mycobacteria
mode of action
protein synthesis | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.CN[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](CO)O[C@H]1O[C@H]2[C@@H](O[C@@H](C)[C@]2(O)CO)O[C@@H]3[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](NC(N)=N)[C@H](O)[C@H]3NC(N)=N.CN[C@H]4[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](CO)O[C@H]4O[C@H]5[C@@H](O[C@@H](C)[C@]5(O)CO)O[C@@H]6[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](NC(N)=N)[C@H](O)[C@H]6NC(N)=N
InChI
1S/2C21H41N7O12.3H2O4S/c2*1-5-21(36,4-30)16(40-17-9(26-2)13(34)10(31)6(3-29)38-17)18(37-5)39-15-8(28-20(24)25)11(32)7(27-19(22)23)12(33)14(15)35;3*1-5(2,3)4/h2*5-18,26,29-36H,3-4H2,1-2H3,(H4,22,23,27)(H4,24,25,28);3*(H2,1,2,3,4)/t2*5-,6-,7-,8+,9-,10-,11-,12+,13-,14-,15-,16-,17-,18-,21+;;;/m00.../s1
InChI key
CZWJCQXZZJHHRH-YZTFXSNBSA-N
General description
Chemical structure: aminoglycoside
Application
Dihydrostreptomycin sesquisulfate is a derivative of streptomycin used in aminoglyside uptake studies. Other studies have also used it as an electrode for a cochlear amplifier in the hair-cell bundle of lizards.
Biochem/physiol Actions
Mode of Action: Dihydrostreptomycin sesquisulfate inhibits protein synthesis at the level o the 30S ribosomal subunit and the 16s rRNA.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1203008D7253D1954000
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, mycobacteria, Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria, mycobacteria
antibiotic activity spectrum
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
mode of action
protein synthesis | interferes
mode of action
-
mode of action
protein synthesis | interferes
mode of action
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
-
product line
BioReagent
product line
-
product line
-
product line
-
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dihydrostreptomycin -sesquisulfat
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
SKUGTIN
D5155-100G04061833586068
D5155-25G04061833586075