Fortfahren mit
D4913
2′-Desoxycytidin-5′-triphosphat Dinatriumsalz
100 mM (pH 7)
Synonym(e):
2′-Deoxycytidin-5′-triphosphorsäure, Dinatriumsalz, dCTP-Na2
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
25 μmol
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 121.00
0.1 mmol
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 347.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H14N3Na2O13P3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
511.12
NACRES:
NA.52
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
MDL number:
Assay:
≥99%
Biological source:
synthetic (organic)
Form:
liquid
Storage temp.:
−20°C
CHF 121.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
synthetic (organic)
Quality Level
assay
≥99%
form
liquid
concentration
100 mM (pH 7)
color
colorless
foreign activity
DNase, RNase, none detected
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@H]2C[C@H](O)[C@@H](COP(O)(=O)OP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)O2
InChI
1S/C9H16N3O13P3.2Na/c10-7-1-2-12(9(14)11-7)8-3-5(13)6(23-8)4-22-27(18,19)25-28(20,21)24-26(15,16)17;;/h1-2,5-6,8,13H,3-4H2,(H,18,19)(H,20,21)(H2,10,11,14)(H2,15,16,17);;/q;2*+1/p-2/t5-,6+,8+;;/m0../s1
InChI key
ABWVCNMFYVEBIB-CDNBRZBRSA-L
General description
2′-Desoxycytidin-5′-triphosphat (dCTP) ist ein Cytidin-Analogon.[1] Es besteht aus einer Nukleobase, die an Desoxyribose gebunden ist, und einem 5‘-Hydroxyl an dem Zucker, der an eine Kette aus drei Phosphatsresten gebunden ist. dCTP wird von Zellen für die Synthese von DNA mittels DNA-Polymerase verwendet.[2]
Application
2′-Desoxycytidin-5′-triphosphat-dinatriumsalz ist eines der Nukleotidtriphosphate, das für durch DNA-Polymerase ausgelöste Reaktionen wie z. B. Polymerase-Kettenreaktion, DNA-Sequenzierung und andere molekularbiologische Methoden verwendet wird.
2′-Desoxycytidin-5′-triphosphat-dinatriumsalz wird wie folgt verwendet:
  • Bei der Reverse-Transkriptase-Polymerase-Kettenreaktion (RT-PCR)[3]
  • Zur Untersuchung der Mutationen im HBB-Gen mittels ARMS-PCR (Amplification Refractory Mutation System)
  • Für das C-Ende von endständig reparierter DNA[4]
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
D4635DCTP-ROD5038
dCTP 99% (dNTP), <0.9% (dNDP), solution, 100 mM
Roche
DCTP-RO
dCTP
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
-
biological source
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
assay
≥99%
assay
≥95%
assay
99% (dNTP)
assay
≥99%
form
liquid
form
powder
form
solution
form
liquid
concentration
100 mM (pH 7)
concentration
-
concentration
<0.9% (dNDP), 100 mM
concentration
100 mM (pH 7)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Mingyue He et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 484, 193-205 (2008-07-02)
Ribosome display is a powerful method for selection of single-chain antibodies in vitro. It operates through the formation of libraries of antibody-ribosome-mRNA complexes that are selected on immobilized antigen, followed by recovery of the genetic information from the mRNA by
Sambrook, J., et al.
Molecular Cloning: A Laboratory Manual, C-C (1989)
Nicole Bertoletti et al.
Protein science : a publication of the Protein Society, 28(9), 1664-1675 (2019-07-14)
The retrovirus HIV-1 has been a major health issue since its discovery in the early 80s. In 2017, over 37 million people were infected with HIV-1, of which 1.8 million were new infections that year. Currently, the most successful treatment
Global Trade Item Number
SKUGTIN
D4913-25UMO04061833585870
D4913-.1MMO04061833451021