Fortfahren mit
DCTP-RO
Roche
2′-Desoxycytidin-5′-triphosphat Dinatriumsalz
99% (dNTP), <0.9% (dNDP), solution, 100 mM
Synonym(e):
dCTP-Na2
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
250 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 170.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H14N3Na2O13P3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
511.12
UNSPSC Code:
41106305
PubChem Substance ID:
MDL number:
NACRES:
NA.54
Assay:
99% (dNTP)
Form:
solution
Storage temp.:
−20°C
CHF 170.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
PCR Grade, sodium salt
assay
99% (dNTP)
form
solution
usage
sufficient for 125,000 standard reactions (03732690001), sufficient for 31,250 standard reactions (11969021001), sufficient for 6,250 standard reactions (11934520001)
packaging
pkg of 1,250 μL (11969021001 [100 mM]), pkg of 4 × 1,250 μL (03732690001 [4x100 mM]), pkg of 250 μL (11934520001 [100 mM])
manufacturer/tradename
Roche
concentration
<0.9% (dNDP), 100 mM
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@H]2C[C@H](O)[C@@H](COP(O)(=O)OP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)O2
InChI
1S/C9H16N3O13P3.2Na/c10-7-1-2-12(9(14)11-7)8-3-5(13)6(23-8)4-22-27(18,19)25-28(20,21)24-26(15,16)17;;/h1-2,5-6,8,13H,3-4H2,(H,18,19)(H,20,21)(H2,10,11,14)(H2,15,16,17);;/q;2*+1/p-2/t5-,6+,8+;;/m0../s1
InChI key
ABWVCNMFYVEBIB-CDNBRZBRSA-L
General description
dCTP, PCR Grade, is a 100 mM clear colorless solution of the sodium salt (pH 8.3). PCR Grade nucleotides from Roche are specially manufactured and purified to the highest possible chemical purity. PCR Grade nucleotides contain at least 99% of the relevant deoxynucleoside-triphosphate (dNTP) and less than 0.9% deoxynucleoside-diphosphate (dNDP).
Application
2′-Desoxycytidin-5′-triphosphat-dinatriumsalz ist eines der Nukleotidtriphosphate, das für durch DNA-Polymerase ausgelöste Reaktionen wie z. B. Polymerase-Kettenreaktion, DNA-Sequenzierung und andere molekularbiologische Methoden verwendet wird.
Physical form
solution of dCTP in water (pH 8.3).
Preparation Note
Working solution: We recommend to prepare a deoxynucleotide mix containing dATP, dCTP, dGTP, dTTP (10 mM, each); (e.g., for the preparation of 100 μl nucleotide mix add 10 μl of dATP, dCTP, dGTP, dTTP (each) to 60 μl Water, PCR Grade).
Analysis Note
Function tested in RT-PCR. Tested for absence of contaminating deoxyribonucleases, ribonucleases and nicking activities according to the current Quality Control procedures.
Other Notes
For general laboratory use.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
11051458001DNTP-RODNSTP-RO
dCTP =98%, solution, 100&#160;mM, suitable for DNA sequencing, suitable for DNA amplification
Roche
11051458001
dCTP
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
Roche
form
solution
form
solution
form
liquid
form
liquid
assay
99% (dNTP)
assay
98%
assay
99% (dNTP)
assay
≥98% (dntp)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
concentration
<0.9% (dNDP), 100 mM
concentration
100 mM
concentration
<0.9% (dNDP)
concentration
-
packaging
pkg of 1,250 μL (11969021001 [100 mM]), pkg of 250 μL (11934520001 [100 mM]), pkg of 4 × 1,250 μL (03732690001 [4x100 mM])
packaging
pkg of 250 μL (25 μmol)
packaging
pkg of 4 × 1,250 μL (03622614001 [4x100 mM]), pkg of 4 × 250 μL (11969064001 [4x100 mM])
packaging
pkg of 4 × 100 μL (11277049001 [4x10 μmol]), pkg of 40 × 100 μL (11922505001 [40x100mM])
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)