Fortfahren mit
D4628
Diethylstilbestrol
≥99% (HPLC), Synthetic estrogen, powder
Synonym(e):
(E)-3,4-Bis-(4-hydroxyphenyl)-3-hexen, DES, Stilboestrol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 115.00
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 393.00
CHF 334.05
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 617.00
CHF 524.45
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H20O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
268.35
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
EC Number:
200-278-5
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2056095
Assay:
≥99% (HPLC)
Form:
powder
CHF 115.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Diethylstilbestrol, ≥99% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥99% (HPLC)
form
powder
SMILES string
CC\C(c1ccc(O)cc1)=C(\CC)c2ccc(O)cc2
InChI
1S/C18H20O2/c1-3-17(13-5-9-15(19)10-6-13)18(4-2)14-7-11-16(20)12-8-14/h5-12,19-20H,3-4H2,1-2H3/b18-17+
InChI key
RGLYKWWBQGJZGM-ISLYRVAYSA-N
Gene Information
Application
Diethylstilbestrol has been used:
  • to evaluate the estrogenic activity of diethylstilbestrol by quantitating the expression levels of endogenous estrogen-regulated marker genes
  • to evaluate the estrogenic, androgenic and toxicity responses in bioluminescent yeast bioreporter assay (BLYES)
  • to detect its effect on the proliferation and tyrosinase activity of melanocytes
Biochem/physiol Actions
Diethylstilbestrol is a synthetic estrogen with carcinogenic properties. Causes renal clear-cell carcinoma in Syrian hamster. In humans it causes increased risk of breast cancer, clear cell adenocarcinoma (CCA) of the vagina and cervix, and reproductive anomalies. Used in the treatment of prostate cancer to block the production of testosterone.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
D64461195001SML0225
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
-
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Gene Information
human ... ESR1(2099), ESR2(2100), ESRRG(2104)
mouse ... Esr1(13982)
rat ... Ar(24208), Esr1(24890)
Gene Information
-
Gene Information
human ... ESR1(2099)
Gene Information
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Diethylstilbestrol
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Cancer research has revealed that the classical model of carcinogenesis, a three step process consisting of initiation, promotion, and progression, is not complete.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
D4628-10G04061833565513
D4628-1G04061833565520
D4628-5G04061833565544
D4628-25G04061833565537