Fortfahren mit
D4505
5,5-Diphenylhydantoin Natriumsalz
≥99%
Synonym(e):
5,5-Diphenyl-2,4-imidazolidindion, Phenytoin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 50.00
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 135.00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C15H11N2O2Na
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
274.25
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
211-148-2
MDL number:
Assay:
≥99%
Form:
powder
CHF 50.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
solubility
aqueous base: soluble
SMILES string
[Na]N1C(=O)NC(C1=O)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C15H12N2O2.Na/c18-13-15(17-14(19)16-13,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12;/h1-10H,(H2,16,17,18,19);/q;+1/p-1
InChI key
FJPYVLNWWICYDW-UHFFFAOYSA-M
General description
5,5-Diphenylhydantoin sodium salt is a derivative of phenytoin. 5,5-Diphenylhydantoin is used for treating epilepsy and has antiepileptic activity. It functions by blocking the sodium channels and modulates excitation of neurons. However, the side effects include hypertrichosis and overgrowth of gum tissue around the teeth. It promotes proliferation of the neural stem cells by modulating growth factors. Diphenylhydantoin is toxic and induces apoptosis in cultured cerebellar granule neurons.
Application
5,5-Diphenylhydantoin sodium salt has been used:
  • in the cream preparation for treating burn wounds
  • in seizure behavior testing as an anticonvulsant in Drosophila
  • in in vivo embryo toxicity test in mouse embryonic stem cells
Biochem/physiol Actions
Verringert die Inzidenz von tonisch-klonischen Krampfanfällen; scheint erregbare Membranen zu stabilisieren.
Verringert die Inzidenz von tonisch-klonischen Krampfanfällen; scheint erregbare Membranen, vermutlich durch Effekte auf Na+-, K+- und Ca2+Kanäle, zu stabilisieren.
Features and Benefits
This compound is a featured product for ADME Tox research. Click here to discover more featured ADME Tox products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
D40071535507SML0117
form
powder
form
powder
form
-
form
powder
assay
≥99%
assay
≥98%
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
solubility
aqueous base: soluble
solubility
DMSO: soluble
solubility
-
solubility
H2O: ≥15 mg/mL
Gene Information
human ... CNR1(1268), CNR2(1269), CYP2C9(1559), SCN10A(6336), SCN11A(11280), SCN1A(6323), SCN2A(6326), SCN3A(6328), SCN4A(6329), SCN5A(6331), SCN7A(6332), SCN8A(6334), SCN9A(6335)
rat ... Faah(29347), Scn1a(81574), Scnn1g(24768), Slc6a1(79212)
Gene Information
human ... CNR1(1268), CNR2(1269), CYP2C9(1559), SCN10A(6336), SCN11A(11280), SCN1A(6323), SCN2A(6326), SCN3A(6328), SCN4A(6329), SCN5A(6331), SCN7A(6332), SCN8A(6334), SCN9A(6335)
rat ... Faah(29347), Scn1a(81574), Scnn1g(24768), Slc6a1(79212)
Gene Information
human ... SCN10A(6336), SCN11A(11280), SCN1A(6323), SCN2A(6326), SCN3A(6328), SCN4A(6329), SCN5A(6331), SCN7A(6332), SCN8A(6334), SCN9A(6335)
Gene Information
-
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox
Global Trade Item Number
SKUGTIN
D4505-25G04061833564479
D4505-100G04061833564462