Fortfahren mit
D1393
4-(N-[2,4-Diamino-6-pteridinylmethyl]amino)benzoic acid sodium salt
≥95% (TLC)
Synonym(e):
4-Amino-4-deoxypteroic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 356.00
CHF 267.00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C14H12N7O2Na
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
333.28
NACRES:
NA.28
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
CHF 267.00
ListenpreisCHF 356.00Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥95% (TLC)
form
powder
color
yellow to orange
SMILES string
[Na+].Nc1nc(N)c2nc(CNc3ccc(cc3)C([O-])=O)cnc2n1
InChI
1S/C14H13N7O2.Na/c15-11-10-12(21-14(16)20-11)18-6-9(19-10)5-17-8-3-1-7(2-4-8)13(22)23;/h1-4,6,17H,5H2,(H,22,23)(H4,15,16,18,20,21);/q;+1/p-1
InChI key
NDXULQWYAMJQGC-UHFFFAOYSA-M
Application
4-(N-[2,4-Diamino-6-pteridinylmethyl]amino)benzoic acid is an impurity found in methotrexate preparations. It may be used as a reference compound in methothrexate purity analysis.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
861553718181H9633
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
-
biological source
-
assay
≥95% (TLC)
assay
95%
assay
≥95%
assay
≥95%, ≥98% (TLC)
form
powder
form
solid
form
solid
form
powder
color
yellow to orange
color
-
color
-
color
white to off-white
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)