Fortfahren mit
D129
R-(+)-DIOA
≥98% (HPLC), potassium/chloride (K+–Cl−) co-transporter inhibitor, solid
R-(+)-DIOA
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Synonym(e):
R(+)-Butylindazone, R-(+)-[(2-n-Butyl-6,7-dichlor-2-cyclopentyl-2,3-dihydro-1-oxo-1H-inden-5-yl)oxy]essigsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 289.00
CHF 245.65
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 941.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H24Cl2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
399.31
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Quality level:
CHF 245.65
ListenpreisCHF 289.00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
R-(+)-DIOA, ≥98% (HPLC), solid
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
optical activity
[α]27/D +18.1°, c = 0.7 in methanol(lit.)
color
white
solubility
H2O: insoluble <0.11 mg/mL, DMSO: >20 mg/mL, 0.1 M HCl: insoluble, 0.1 M NaOH: soluble, ethanol: soluble
SMILES string
CCCC[C@]1(Cc2cc(OCC(O)=O)c(Cl)c(Cl)c2C1=O)C3CCCC3
InChI
1S/C20H24Cl2O4/c1-2-3-8-20(13-6-4-5-7-13)10-12-9-14(26-11-15(23)24)17(21)18(22)16(12)19(20)25/h9,13H,2-8,10-11H2,1H3,(H,23,24)/t20-/m0/s1
InChI key
YAWWQIFONIPBKT-FQEVSTJZSA-N
Application
R-(+)-DIOA wurde als Inhibitor des Kalium/Chlorid K+-Cl--Transporters verwendet zur Untersuchung seiner Wirkungen auf:
  • den Kurzschlussstrom (Isc) im Epithel der Bogengänge (SCCD) von Ratten[1]
  • die Aufnahme von Grepafloxacin durch THP-1-Monozyten[2]
  • die Aufnahme von Moxifloxacin durch THP-1-Monozyten[3]
Biochem/physiol Actions
[(Dihydroindenyl)oxy]essigsäure (DIOA) wirkt als starker Inhibitor des Kalium/Chlorid (K+–Cl)-Cotransporters. Hat keine Auswirkungen auf das Bumetanimid-empfindliche [Na+,K+,Cl-]-Cotransportersystem.[4]
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
I117SML2692D122
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
form
solid
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
solubility
H2O: insoluble <0.11 mg/mL, 0.1 M HCl: insoluble, ethanol: soluble, 0.1 M NaOH: soluble, DMSO: >20 mg/mL
solubility
H2O: 0.2 mg/mL, 0.1 M NaOH: 2.8 mg/mL, DMSO: >20 mg/mL, ethanol: 20 mg/mL, dilute aqueous acid: insoluble
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: >10 mg/mL, 0.1 M HCl: soluble, 0.1 M NaOH: slightly soluble, H2O: insoluble
color
white
color
white
color
white to beige
color
white
optical activity
[α]27/D +18.1°, c = 0.7 in methanol(lit.)
optical activity
[α]22/D +36.4°, c = 0.86 in methanol(lit.)
optical activity
-
optical activity
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
R P Garay et al.
Naunyn-Schmiedeberg's archives of pharmacology, 334(2), 202-209 (1986-10-01)
3-Amino-5-sulfamoylbenzoic acids and several series of (aryloxy)alkanoic acids were evaluated for their inhibitory effects on two human erythrocyte ion transport systems--the Na+,K+ cotransport system and the DIDS-sensitive anion carrier. Several classic loop diuretics, including the (aryloxy)alkanoic acid-ethacrynic acid and several
Takuto Fujii et al.
European journal of pharmacology, 560(2-3), 123-126 (2007-02-17)
[(Dihydroindenyl)oxy]acetic acid (DIOA) has been used as a potent inhibitor of K+ -Cl- cotransporter (IC(50)=10 microM). Here we found that DIOA inhibited activities of P-type ATPases such as dog kidney Na+,K+-ATPase (IC(50)=53 microM), hog gastric H+,K+-ATPase (IC(50)=97 microM) and rabbit
The inhibition of Na(+)-Pi cotransport and Pi self-exchange mechanisms in lactating rat mammary tissue.
J M Shillingford et al.
Biochemical Society transactions, 23(4), 559S-559S (1995-11-01)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
D129-50MG04061832574288
D129-10MG04061832574271
Questions
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review