Fortfahren mit
D122
Domperidon
≥98% (HPLC), Dopamine D2 receptor antagonist, powder
Synonym(e):
4-(5-Chlor-2-oxo-1-benzimidazolinyl)-1-[3-(2-oxobenzimidazolinyl)-propyl]-piperidin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 60.20
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 184.00
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 730.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C22H24ClN5O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
425.91
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
260-968-7
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 60.20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Domperidon, powder, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white
solubility
DMSO: >10 mg/mL, 0.1 M HCl: soluble, 0.1 M NaOH: slightly soluble, H2O: insoluble
originator
Johnson & Johnson
SMILES string
Clc1ccc2N(C3CCN(CCCN4C(=O)Nc5ccccc45)CC3)C(=O)Nc2c1
InChI
1S/C22H24ClN5O2/c23-15-6-7-20-18(14-15)25-22(30)28(20)16-8-12-26(13-9-16)10-3-11-27-19-5-2-1-4-17(19)24-21(27)29/h1-2,4-7,14,16H,3,8-13H2,(H,24,29)(H,25,30)
InChI key
FGXWKSZFVQUSTL-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Peripheral dopamine receptor antagonist that does not cross the blood-brain barrier; anti-emetic.
Features and Benefits
This compound was developed by Johnson & Johnson. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
H3041D129E101
form
powder
form
powder
form
solid
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
solubility
DMSO: >10 mg/mL, 0.1 M NaOH: slightly soluble, H2O: insoluble, 0.1 M HCl: soluble
solubility
DMSO: >10 mg/mL
solubility
H2O: insoluble <0.11 mg/mL, DMSO: >20 mg/mL, 0.1 M HCl: insoluble, 0.1 M NaOH: soluble, ethanol: soluble
solubility
H2O: soluble >10 mg/mL, ethanol: soluble 2.6 mg/mL, 0.1 M HCl: soluble 7 mg/mL
color
white
color
off-white
color
white
color
off-white
Gene Information
human ... DRD1(1812), DRD2(1813), DRD3(1814), DRD4(1815), DRD5(1816), KCNH2(3757)
rat ... Drd1a(24316), Drd2(24318), Drd3(29238), Htr3a(79246)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
human ... DRD2(1813)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Domperidon
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)