Fortfahren mit
D1064
Dihydrokainic acid
≥98% (HPLC), GLT-1 glutamate transporter inhibitor, powder
Synonym(e):
2-Carboxy-4-isopropyl-3-pyrrolidineacetic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 245.00
CHF 208.25
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 868.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H17NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
215.25
UNSPSC Code:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 208.25
ListenpreisCHF 245.00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Dihydrokainic acid, ≥98% (HPLC), powder
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
solubility
H2O: >10 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)[C@H]1CN[C@@H]([C@H]1CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C10H17NO4/c1-5(2)7-4-11-9(10(14)15)6(7)3-8(12)13/h5-7,9,11H,3-4H2,1-2H3,(H,12,13)(H,14,15)/t6-,7+,9-/m0/s1
InChI key
JQPDCKOQOOQUSC-OOZYFLPDSA-N
Gene Information
Application
Dihydrokainic acid has been used as a glutamate transporter (GLT-1) inhibitor in the glutamate uptake assay of astrocytes[1] and glial cells.[2] It may be used as a GLT-1 inhibitor in Lateral habenula (LHb).
Biochem/physiol Actions
Dihydrokainic acid is a selective GLT-1 glutamate transporter inhibitor; weak inhibitor of AMPA/kainate glutamic acid receptors at high concentrations.
Dihydrokainic acid is a selective inhibitor of the GLT-1 glutamate transporter. At higher concentrations, dihydrokainate is a weak inhibitor of AMPA/kainate glutamic acid receptors.
Dihydrokainic favors neuronal cell death.[3] It modulates anxiety and depression behaviors.
Features and Benefits
This compound is featured on the Excitatory Amino Acid Transporters page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
K2389SML0075K0250
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99% (TLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: >10 mg/mL
solubility
H2O: >10 mg/mL
solubility
DMSO: ≥5 mg/mL at 60 °C
solubility
H2O: soluble
Gene Information
human ... SLC1A1(6505), SLC1A2(6506), SLC1A3(6507)
rat ... Slc1a2(29482), Slc1a3(29483)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
human ... GRIA1(2890), GRIA2(2891), GRIA4(2893), GRIK1(2897), GRIK2(2898), GRIK3(2899), GRIK4(2900), GRIK5(2901), SLC1A1(6505), SLC1A2(6506), SLC1A3(6507)
mouse ... Gria1(14799)
rat ... Gria1(50592), Grik1(29559), Grik4(24406), Grin2a(24409)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)