Fortfahren mit
D0550
3,5-Dinitrosalicylsäure
used in colorimetric determination of reducing sugars
Synonym(e):
3,5-Dinitro-2-hydroxy-benzoesäure, DNS
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 37.90
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 69.00
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 196.00
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 804.00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(O2N)2C6H2-2-(OH)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
228.12
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
EC Number:
210-204-3
Beilstein/REAXYS Number:
2220661
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC and titration)
Form:
powder
CHF 37.90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC and titration)
form
powder
mp
168-172 °C (lit.)
solubility
H2O: 50 mg/mL
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
OC(=O)c1cc(cc(c1O)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H4N2O7/c10-6-4(7(11)12)1-3(8(13)14)2-5(6)9(15)16/h1-2,10H,(H,11,12)
InChI key
LWFUFLREGJMOIZ-UHFFFAOYSA-N
Application
3,5-Dinitrosalicylic acid (DNS) has been used to stop the reaction in in vitro α-amylase inhibition study.[1] It has also been used for the quantitation of enzymatically released reducing sugars.
Biochem/physiol Actions
3,5-Dinitrosalicylic acid (DNS) is used in colorimetric determination of reducing sugars[2] and to analyze glycosidase (glycoside hydrolase) activity by quantitation of enzymatically released reducing sugar. The dinitrosalicylic acid method has been compared to the Nelson-Somogi colorimetric method.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
128848D124001136883
assay
≥98% (HPLC and titration)
assay
98%
assay
99%
assay
98%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
methanol: soluble 250 mg/10 mL, clear, faintly yellow to yellow
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
mp
168-172 °C (lit.)
mp
168-172 °C (lit.)
mp
220-230 °C (dec.) (lit.)
mp
155-158 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3,5-Dinitrosalicylsäure
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Lagerklasse
4.1A - Other explosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)