D0547
Synonym(e):
DME/F-12, 1:1 Mischung
Eigenschaften
500
powder
cell culture | mammalian: suitable
NaHCO3: nosodium pyruvate: 0.11 g/LHEPES: nophenol red: yesglucose: 3.15 g/LL-glutamine: yes
ambient
2-8°C
Beschreibung
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Sigma-Aldrich
Dulbecco Modifiziertes Eagle-Medium/Nährstoffmischung F-12 Ham
D8900
D2906
FG4815
Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium/Nutrient Mixture F-12 Ham
liquid
sodium pyruvate: 0.055 g/LHEPES: 15 mMNaHCO3: noL-glutamine: yesglucose: 3.15 g/Lphenol red: yes
NaHCO3: noL-glutamine: yesphenol red: nosodium pyruvate: 0.055 g/Lglucose: 3.15 g/LHEPES: 15 mM
phenol red: yesstable glutamine: yesglucose: highHEPES: noNaHCO3: yessodium pyruvate: yes
400
Explore all of our products under Dulbecco Modifiziertes Eagle-Medium/Nährstoffmischung F-12 Ham
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumente section.
Verwandte Kategorien
DMEM/F12-Medien
Zellkultur und -analyse
Klassische Medien & Puffer
Molekularbiologie und funktionelle Genomik