Fortfahren mit
CG5
Choriongonadotropin
lyophilized powder, vial of ~5,000 IU
Synonym(e):
Choriogonin, HCG
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 vial
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 159.00
10 vials
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 963.00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
232-660-2
NACRES:
NA.32
MDL number:
Biological source:
human urine
Form:
lyophilized powder
CHF 159.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
human urine
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
form
lyophilized powder
mol wt
37.9 kDa
contains
mannitol
packaging
vial of ~5,000 IU
drug control
Home Office Schedule 4.2
impurities
HBsAg, HCV and HIV-1/HIV-2, tested negative
solubility
water: 10 mL/vial, clear to slightly hazy, colorless
UniProt accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... CGA(1081)
General description
Das Glykoproteinhormon, das aus einer α-Kette mit 92 Aminosäuren besteht, die der von LH, FSH und TSH entspricht; und einer eindeutigen β-Kette mit 149 Aminosäuren. Wird produziert vom Chorionzottengewebe und ist verantwortlich für die Aufrechterhaltung des Gelbkörpers während der frühen Schwangerschaft. Wird auch von Throphoblastzellenneoplasmen produziert, die sich durch erhabene, freie hCG-β-Ketten und hyperglykosyliertem hCG auszeichnen.
Humanes Choriongonadotropin (CGA oder hCG) ist ein Heterodimer und gehört zur Superfamilie der Cystin-Knoten-Wachstumsfaktoren. Es liegt in Form von sechs Varianten mit den Bezeichnungen hCGn, hCGβ, hCGβn, hCGβcf und hCGα, einschließlich hCG, vor. CGA ist auf dem humanen Chromosom 6q14.3 lokalisert. hCG besteht aus einer α- und einer β-Kette.
Application
Humanes Choriongonadotropin wird verwendet:
  • zum Induzieren der Oozytenreifung in kultivierten Follikeln
  • zusammen mit Gonadotropin aus dem Serum trächtiger Stuten (Pregnant Mare Serum Gonadotropin, PMSG) zum Induzieren einer Superovulation bei Mäusen
  • als Medienkomponente in fötalen Testkulturen zur Unterstützung der steroidogenen Wirkung.
Biochem/physiol Actions
Bei Trophoblastentumoren wird ein erhöhter hCG-Spiegel beobachtet. hCG-Werte sind Schwangerschaftsindikatoren und die β-Untereinheit kommt vorwiegend in Urinproben vor. Der Nachweis von hCG-Isoformen ist hilfreich bei der Diagnose und Behandlung von Trophoblasterkrankungen, einschließlich Karzinomen.
Preparation Note
Nach Verflüssigung mit Wasser zu einer Konzentration von 1.000 IE/ml, enthält die Phiole zudem 0,1 M Natriumphosphatpuffer (pH-Wert ca. 7,2) und 100 mg/ml Mannitol.
Analysis Note
Der berechnete Wert basiert auf dem USP-Verfahren für humanes Choriongonadotropin und sollte 5.000 IE pro Phiole entsprechen, mit einer Toleranz von nicht weniger als 80,0 % und nicht mehr als 125,0 % der angegebenen Potenz.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C1063CG101297001
biological source
human urine
biological source
human urine
biological source
human urine
biological source
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
solid
Gene Information
human ... CGA(1081)
Gene Information
human ... CGA(1081)
Gene Information
human ... CGA(1081)
Gene Information
-
solubility
water: 10 mL/vial, clear to slightly hazy, colorless
solubility
water: 10 mL/vial, clear, colorless
solubility
water: 10 mL/vial, clear to slightly hazy, colorless
solubility
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Choriongonadotropin
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
CG5-1VL04061833531716
CG5-10VL04061833531709