Fortfahren mit
C1063
Choriongonadotropin
lyophilized powder, vial of ~2,500 IU
Synonym(e):
Choriogonin, HCG
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 vial
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 113.00
10 vials
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 691.00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.32
MDL number:
Biological source:
human urine
Form:
lyophilized powder
CHF 113.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
human urine
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
form
lyophilized powder
mol wt
37.9 kDa
contains
mannitol
packaging
vial of ~2,500 IU
drug control
Home Office Schedule 4.2
impurities
HBsAg, HCV and HIV-1/HIV-2, tested negative
solubility
water: 10 mL/vial, clear, colorless
UniProt accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... CGA(1081)
General description
Das Glykoproteinhormon, das aus einer α-Kette mit 92 Aminosäuren besteht, die der von LH, FSH und TSH entspricht; und einer eindeutigen β-Kette mit 149 Aminosäuren. Wird produziert vom Chorionzottengewebe und ist verantwortlich für die Aufrechterhaltung des Gelbkörpers während der frühen Schwangerschaft. Wird auch von Throphoblastzellenneoplasmen produziert, die sich durch erhabene, freie hCG-β-Ketten und hyperglykosyliertem hCG auszeichnen.
Application
Chorionic gonadotropin human has been used in the biological validation of urinary testosterone (UTM) and urinary estradiol metabolites (UEM) EIA and superovulation.
Biochem/physiol Actions
Human chorionic gondadotropin (hCG) may be used as an alternative to PMSG to induce ovulation in laboratory animals.[1] When hCG was injected into laboratory animals via intravenous (i.v.), intraperitoneal (i.p.), or subcutaneous (s.c.) methodstet, the effective dose values for 50% of the animals (ED50) per animal and per body weight (kg) in parenthesis were as follows:
Mice: i.v. 0.2 (7.7) I.U.; i.p. 0.3 (11.5) I.U.; s.c. 0.7 (26.9) I.U.
Syrian hamsters: i.v. 1.0 (9.5) I.U.; i.p. 1.8 (17.1) I.U.; s.c. 2.6 (24.8) I.U.
Rats: i.v. 1.3 (4.6) I.U.; i.p. 3.5 (12.3) I.U.; s.c.7.5 (26.3) I.U.
Using PMSG, the ED50 values per animal and per body weight (kg) in parenthesis were as follows:
Mice: i.v. 0.8 (30.8) I.U.; i.p. 2.0 (76.9) I.U.; s.c. 2.8 (107.7) I.U
Syrian hamsters: i.v., 3.6 (34.3) I.U.; i. p., 8.0 (76.2) I.U.; s.c., 13.2 (125.7) I.U.
Rats: i.v., 6.0 (76.8) I.U.; i p., 20.8 (73.0) I.U.; s.c., 76.8 (269.5) I.U.
Preparation Note
When reconstituted with water to a concentration of 1,000 IU/mL, the vial will also contain 0.04 M sodium phosphate buffer (pH approx. 7.2) and 40 mg/mL of mannitol.
Analysis Note
The calculated value is based on the USP method for human Chorionic Gonadotrophin, to meet 2,500 IU per vial, with a tolerance of not less than 80.0% and not more than 125.0% of the potency stated.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
CG10CG51297001
biological source
human urine
biological source
human urine
biological source
human urine
biological source
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
solid
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
-
solubility
water: 10 mL/vial, clear, colorless
solubility
water: 10 mL/vial, clear to slightly hazy, colorless
solubility
water: 10 mL/vial, clear to slightly hazy, colorless
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Choriongonadotropin
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)