Fortfahren mit
C9903
Choleratoxin-B-Untereinheit
≥95% (SDS-PAGE), lyophilized powder, enterotoxin
Synonym(e):
CTB
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
0.5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 270.00
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 392.00
2 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 816.00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95% (SDS-PAGE)
Form:
lyophilized powder
CHF 270.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Choleratoxin-B-Untereinheit, ≥95% (SDS-PAGE), lyophilized powder
Quality Segment
assay
≥95% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
mol wt
~12 kDa
composition
Protein, ~5% Lowry
impurities
≤0.5% Cholera toxin A subunit (SDS-PAGE)
solubility
H2O: 10 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCOc1ccccc1C(=O)Nc2ccc(Cl)c(c2)C(F)(F)F
InChI
1S/C16H13ClF3NO2/c1-2-23-14-6-4-3-5-11(14)15(22)21-10-7-8-13(17)12(9-10)16(18,19)20/h3-9H,2H2,1H3,(H,21,22)
InChI key
YDXZSNHARVUYNM-UHFFFAOYSA-N
General description
Choleratoxin ist ein heterohexameres AB5-Enterotoxin. Choleratoxin-B-Untereinheit ist das Pentamer der B-Untereinheiten des Choleratoxins, das von Vibrio cholera produziert wird.[1] Es ist allgemein am Zelltransport und an der Signalübertragung beteiligt.[2]
Application
Choleratoxin-B-Untereinheit hat folgende Anwendungen:
  • für die Stimulation von Makrophagen und intraperitoneale Injektion in einer Studie zur Bestimmung der Endotoxin-Empfindlichkeit von Caspase-4.[3]
  • beim transganglialen und retrograden Tract-Tracing kombiniert mit doppelt Immunfluoreszenz-markierter Histochemie von Vmes-Neuronenzellen erwachsener Ratten.[4]
Biochem/physiol Actions
Die Choleratoxin-B-Untereinheit wird in der neurologischen Forschung für das Track-Tracing verwendet; dies macht sich die GM1-Gangliosidbindung und den retrograden Transport zunutze.
Die Choleratoxin-B-Untereinheit wird in der neurologischen Forschung für das Track-Tracing verwendet; dies macht sich die GM1-Gangliosidbindung und den retrograden Transport zunutze. Mit Choleratoxin behandelte Gewebekulturzellen werden nicht abgetötet, und Gewebe von Tieren werden nicht nekrotisch.
Features and Benefits
Dieser Wirkstoff ist ein wichtiges Produkt für die Erforschung zyklischer Nukleotide. Klicken Sie hier, um weitere zyklische Nukleotidprodukte anzuzeigen. Weitere Informationen über bioaktive kleine Moleküle für andere Forschungsbereiche finden Sie unter sigma.com/discover-bsm.
Packaging
Packungsgröße ist abhängig vom Proteingehalt
Physical form
Lyophilisiertes Pulver mit Tris-Puffersalzen, Natriumchlorid, Natriumazid und Natrium-EDTA.
Preparation Note
Bei einer Rekonstitution in Wasser zu einer endgültigen Konzentration von 1 mg CTB pro ml enthält die Lösung 0,05 M Tris-Puffer bei einem pH-Wert von 7,5, 0,2 M NaCl, 3 mM NaN3 und 1 mM Natrium-EDTA.
Analysis Note
Die Aktivität wird mittels ELISA unter Verwendung von Gangliosid-GM1-beschichteten Multiwell-Platten, Anti-Choleratoxin-B-Untereinheit-Antikörpern vom Kaninchen und Peroxidase-markiertem Anti-Kaninchen-IgG der Ziege als sekundärem Antikörper gemessen. 50 % Bindungssättigung wurde mit 0,05–1 μg Choleratoxin-B-Untereinheit pro ml erreicht.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C3741C9972C1655
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
assay
≥95% (SDS-PAGE)
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
mol wt
~12 kDa
mol wt
pentamer 57 kDa, ~12 kDa
mol wt
~12 kDa
mol wt
~12 kDa
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: 10 mg/mL
solubility
H2O: soluble 10 mg/mL
solubility
-
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Choleratoxin-B-Untereinheit
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)