Fortfahren mit
C8849
α-Chloralose−HBC complex
≥92% α-anomer basis
Synonym(e):
1,2-O-(2,2,2-Trichloroethylidene)-α-D-glucofuranose: 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin complex
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 322.00
CHF 273.70
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥92% α-anomer basis
Form:
powder
CHF 273.70
ListenpreisCHF 322.00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥92% α-anomer basis
form
powder
shelf life
4 weeks at 4 °C (for aqueous solutions)
solubility
H2O: freely soluble
Application
α-Chloralose-HBC complex has been used for anesthetizing rats for various in vivo studies.[1][2][3]
Biochem/physiol Actions
α-Chloralose-HBC complex is a preferred anesthetic over isoflurane as it displays no intrusion retinal spreading depolarization (rSD) generation and propagation.[1]
Preparation Note
α-Chloralose content: 10% (w/w)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C0128D587845373
assay
≥92% α-anomer basis
assay
-
assay
≥92% (HPLC)
assay
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
solubility
H2O: freely soluble
solubility
ethanol: 10 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow (or yellow-brown)
solubility
chloroform: soluble
solubility
-
shelf life
4 weeks at 4 °C (for aqueous solutions)
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
pictograms
Environment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)