Fortfahren mit
C8661
Cobalt(II)-Chlorid Hexahydrat
BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture
Synonym(e):
Cobaltous chloride hexahydrate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 60.40
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 203.00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CoCl2 · 6H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
237.93
NACRES:
NA.71
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352207
EC Number:
231-589-4
MDL number:
Form:
powder
CHF 60.40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
40 mmHg ( 0 °C)
Quality Segment
product line
BioReagent
form
powder
technique(s)
cell culture | insect: suitable, cell culture | mammalian: suitable
SMILES string
O.O.O.O.O.O.Cl[Co]Cl
InChI
1S/2ClH.Co.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
InChI key
GFHNAMRJFCEERV-UHFFFAOYSA-L
Application
  • Synthesis, Characterization, and Biological Activities of Novel Vanadium(IV) and Cobalt(II) Complexes: Untersuchung der Synthese neuartiger Cobalt(II)-Komplexe und ihrer möglichen biologischen Anwendungen insbesondere im Hinblick auf ihre bioaktiven Eigenschaften in verschiedenen Zellmodellen (Damena T, Zeleke D, Desalegn T, et al 2022. ACS Omega).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C291131277202185
form
powder
form
powder
form
solid
form
crystals or chunks
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
vapor pressure
40 mmHg ( 0 °C)
vapor pressure
40 mmHg ( 0 °C)
vapor pressure
40 mmHg ( 0 °C)
vapor pressure
40 mmHg ( 0 °C)
technique(s)
cell culture | insect: suitable, cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
product line
BioReagent
product line
-
product line
-
product line
-
cell culture trace element, trace elements
cell culture trace element, trace elements
-
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cobalt(II)-Chlorid Hexahydrat
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. According to the product specification sheet, Cobalt (II) Chloride Hexahydrate is soluble in water at a final concentration of 100mg/mL. What is the storage temperature of this aqueous solution?
    1 answer
    1. Long term stabilty studies of this material in solution have not been conducted. However, product 15861, Cobalt Chloride Solution, 0.1M, is stable for at least 1 year when stored at 2-8°C.
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  4. Can C8661 be used in normoxia to induce hypoxia?
    1 answer
    1. CoCl2 is generally known to replace Fe2+ that binds to prolyl hydroxylase (PHD), which degrades hypoxia-inducible factor‑1α (HIF-1a) under normoxic conditions. This binding blocks the activity of PHD and subsequently upregulates the level of HIF-1a to simulate hypoxic conditions.