Fortfahren mit
C8241
Chitinase aus Trichoderma viride
lyophilized powder, ≥600 units/g solid
Synonym(e):
N-Acetyl-β-glucosaminidase und Chitodextrinase
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
25 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 384.00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-578-7
MDL number:
EG-Nummer:
Specific activity:
≥600 units/g solid
CHF 384.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
lyophilized powder
Quality Segment
specific activity
≥600 units/g solid
mol wt
30 kDa
solubility
0.05 M phosphate buffer, pH 6.0: soluble 0.90-1.10 mg/mL, faintly hazy to hazy (with particles)
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Chitinase ist ein extrazellulärer Enzymkomplex, der Chitin abbaut. Chitin ist ein Bestandteil von Pilzzellwänden und exoskeletalen Elementen verschiedener Organismen, die ihr eigenes Chitin umformen oder das Chitin anderer Organismen (Insekten, Pilze, Hefen und Algen sowie die internen Strukturen anderer Wirbeltiere) verdauen bzw. auflösen. Chitinasen wurden in vielen Mikroorganismen und in Pflanzen festgestellt. Bei Pilzen unterstützen Chitinasen die Morphogenese, wobei sie den inhärenten Chitingehalt von Pilzzellwänden abbauen. Pflanzenchitinasen helfen beim Widerstand gegen Pilzbefall und wirken dem Pilzwachstum entgegen, indem sie die besagten Pilzzellwände angreifen. Bei Bakterien unterstützen die bakteriellen Chitinasen die Verwendung von Chitin als Kohlenstoff- und Energiequelle. Nach Wachstumsförderung mit Chitin als Kohlenstoffquelle ist Streptomyces griseus in der Lage, mehrere Chitinasen mit unterschiedlichen Molekularmassen zu produzieren.
Die enzymatische Hydrolyse von Chitin zu N-Acetyl-D-glucosamin beinhaltet zwei aufeinanderfolgende Enzymreaktionen:
  • Die erste Reaktion, Chitodextrinase-chitinase, ist eine Poly(β-(1→4)-[2-acetamido-2-desoxy-D-glucosid])-glycanohydrolase, mit der Chitobioseeinheiten aus Chitin entfernt werden.
  • Die zweite Reaktion ist eine N-Acetyl-glucosaminidase-chitobiase, welche das Disaccharid in seine Monomeruntereinheiten (N-Acetyl-D-glucosamin) spaltet.
Application
In der Landwirtschaft: Bekämpfung von Pathogenen
Im Gesundheitswesen: Asthma
Im Pharmabereich: Herstellung von Chitooligosacchariden und N-Acetyl-D-glucosamin
Herstellung von Einzelzellprotein
Isolation von Protoplasten aus Pilzen und Hefe
Bekämpfung pathogener Pilze
Behandlung von Chitinabfällen, Bekämpfung von Stechmücken und Morphogenese
Biochem/physiol Actions
Chitinase dient als Biopestizid gegen verschiedene Pilze und Insekten. Dieses hydrolytische Enzym kann die Glykosidbindungen in Chitin spalten.
Chitinase ist ein (etwa) 30 kDa schwerer extrazellulärer Enzymkomplex, der Chitin abbaut. Chitin wird in 2 enzymatischen Reaktionen zu N-Acetyl-D-glucosamin abgebaut. Zuerst werden mittels Chitodextrinase-chitinase, einer Poly (1,4-β-[2-acetamido-2-desoxy-D-glucosid])-glycanohydrolase, Chitobioseeinheiten aus Chitin entfernt. Die zweite Reaktion involviert N-Acetyl-glucosaminidase-chitobiase, welche das Disaccharid zu seinen Monomeruntereinheiten N-Acetyl-D-glucosamin spaltet. Das Enzym kann in Endo- und Exochitinase unterschieden werden. Die Endochitinaseaktivität involviert die zufällige Spaltung an internen Stellen in der Chitinkette. Die Exochitinaseaktivität besteht aus einer progressiven Wirkung, welche am nicht reduzierenden Ende von Chitin beginnt und Chitobiose- oder N-Acetyl-glucosamin-Einheiten freisetzt.[1] Die chitinolytischen Enzyme aus T. viride sind eine Mischung aus extrazellulären chitinolytischen Enzymen, die Exo- und Endochitinasewirkungen aufweisen. Die Hauptaktivität ist die von N-Acetyl-β-Glucosaminidase.
Features and Benefits
Chitinase ist ein extrazellulärer Enzymkomplex, der Chitin abbaut. Sie ist ein lytisches Enzym, das sich zur Lyse von Pilzzellwänden eignet.
Other Notes
Eine Einheit setzt bei einem pH-Wert von 6,0 und 25 °C in einem zweistündigen Assay je Stunde 1,0 mg N-Acetyl-D-glucosamin aus Chitin frei.
Eine neue 1-Stunden-Einheit = etwa 50 alte 48-Stunden-Einheiten.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C6137SAE0158219466
specific activity
≥600 units/g solid
specific activity
≥200 units/g solid
specific activity
>200 USP units/mg solid
specific activity
≥10,000 units/g dry wt.
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder (essentially salt free)
form
-
form
solid
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
dry ice
shipped in
ambient
mol wt
30 kDa
mol wt
30 kDa
mol wt
-
mol wt
-
solubility
0.05 M phosphate buffer, pH 6.0: soluble 0.90-1.10 mg/mL, faintly hazy to hazy (with particles)
solubility
H2O: soluble 0.90-1.10 mg/mL
solubility
-
solubility
water: soluble
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
C8241-25UN04061833521953
Questions
  1. Hello, Do you have the information about the activity of te enzyme in different pH values? Chitinase from Trichoderma viride
    1 answer
    1. The activity of this enzyme has not been characterized across the pH range. However, information available in the product data-sheet indicates that the enzyme should be active within mildly acidic to neutral conditions. Please see the link below to review this datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/402/519/c8241dat-ms.pdf