Fortfahren mit
C7657
Collagenase aus Clostridium histolyticum
Type XI, 2-5 FALGPA units/mg solid, ≥800 CDU/mg solid
Synonym(e):
Clostridiopeptidase A
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 111.00
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 341.00
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 953.00
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 1’050.00
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 6’410.00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-582-9
MDL number:
EG-Nummer:
Specific activity:
≥800 CDU/mg solid, 2-5 FALGPA units/mg solid
Biological source:
Clostridium histolyticum
CHF 111.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
Clostridium histolyticum
Quality Segment
form
powder
specific activity
≥800 CDU/mg solid, 2-5 FALGPA units/mg solid
mol wt
68-130 kDa
solubility
TESCA buffer (50 mM TES, 0.36 mM Calcium chloride, pH 7.4): soluble 0.05-0.1 mg/mL at 37 °C
application(s)
diagnostic assay manufacturing
storage temp.
−20°C
Application
Clostridiopeptidase A wurde in einer Studie eingesetzt, bei der eine quantitative Methode zur Beurteilung kleiner Kollagenmengen auf Basis der MALDI-TOF-Massenspektrometrie (MS) im Anschluss an den Kollagenaufschluss beschrieben wurde (MALDI-TOF = Kombination der matrix-assistierten Laser-Desorption/Ionisierung mit der Flugzeitanalyse).
Dieses Produkt wird bei der Isolierung von duktalen Pankreasadenokarzinom (PDAC)-Zelllinien und der Gewebekultur von pankreatischen Fibroblasten eingesetzt.[1]
Biochem/physiol Actions
Collagenase wird durch vier Grammatom Calcium pro Mol Enzym aktiviert. Sie wird durch Ethylenglycol-bis-(beta-aminoethylether)-N, N, N′,N′-tetraessigsäure, β-Mercaptoethanol, Glutathion, Thioglycolsäure und 8-Hydroxychinolin gehemmt.
Eine wirksame Freisetzung von Zellen aus dem Gewebe erfordert die Wirkung von Kollagenase-Enzymen und der neutralen Protease. Kollagenase wird durch vier Grammatom Calcium (Ca2+) pro Mol Enzym aktiviert. Es wird davon ausgegangen, dass das Kulturfiltrat mindestens 7 verschiedene Proteasen mit einer Molekülmasse von 68-130 kDa enthält. Der optimale pH-Wert beträgt 6,3-8,8. Das Enzym wird üblicherweise zum Aufschluss von Bindegewebekomponenten in Gewebeproben verwendet, um einzelne Zellen freizusetzen. Die Kollagenase-Behandlung kann dazu führen, dass einige Zellen absterben. Üblicherweise werden Konzentrationen von 0,1 bis 5 mg/ml für den Aufschluss verwendet. Die Dauer der Reaktion variiert von 15 Minuten bis zu mehreren Stunden und führt zu einer zufriedenstellenden Effizienz der Zelldissoziation, ohne zu viele Zellen absterben zu lassen. Krebs-Ringer-Puffer mit Calcium und BSA wird bevorzugt und Zn2+ wird für die Aktivität benötigt.
Preparation Note
Eine Stammlösung kann durch das Auflösen von 0,05 - 0,1 mg/ml Kollagenase bei 37 °C in 50-mM-TES-Puffer, der 0,36 mM Calciumchlorid (TESCA) mit einem pH-Wert von 7,4 enthält, hergestellt werden.
Analysis Note
Enthält außerdem Clostripain, unspezifische neutrale Protease und tryptische Aktivitäten.
Other Notes
Eine Collagen-Aufschlusseinheit (Collagen Digestion Unit, CDU) setzt Peptide aus Rinder-Achillessehnencollagen entsprechend der Ninhydrin-Anfärbung von 1,0 μmol Leucin in 5 Stunden bei pH 7,4 und 37 °C in Gegenwart von Calciumionen frei. Eine FALGPA-Hydrolyseeinheit hydrolysiert 1,0 μmol Furylacryloyl-Leu-Gly-Pro-Ala pro Minute bei 25 °C. Eine neutrale Protease-Einheit hydrolysiert die Caseinmenge, die eine Färbung entsprechend 1,0 μmol Tyrosin pro 5 Stunden bei pH 7,5 und 37 °C produziert. Eine Clostripain-Einheit hydrolysiert 1,0 μmol BAEE pro Minute bei pH 7,6 und 25 °C in Gegenwart von DTT.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C9891C9263C5138
specific activity
≥800 CDU/mg solid, 2-5 FALGPA units/mg solid
specific activity
≥125 CDU/mg solid, 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid
specific activity
≥1 FALGPA units/mg solid, >125 CDU/mg solid
specific activity
≥125 CDU/mg solid, 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid
biological source
Clostridium histolyticum
biological source
-
biological source
-
biological source
Clostridium histolyticum
form
powder
form
essentially salt-free, lyophilized powder
form
powder
form
powder
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
solubility
TESCA buffer (50 mM TES, 0.36 mM Calcium chloride, pH 7.4): soluble 0.05-0.1 mg/mL at 37 °C
solubility
TESCA buffer (50 mM TES, 0.36 mM Calcium chloride, pH 7.4): soluble
solubility
TESCA buffer (50 mM TES, 0.36 mM Calcium chloride, pH 7.4): soluble 1-2 mg/mL
solubility
TESCA buffer (50 mM TES, 0.36 mM Calcium chloride, pH 7.4): soluble 0.05-0.1 mg/mL at 37 °C
mol wt
68-130 kDa
mol wt
68-130 kDa
mol wt
113-114 kDa
mol wt
68-130 kDa
Still not finding the right product?
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
To measure collagenase activity, N-(3-[2-Furyl]acryloyl)-Leu-Gly-Pro-Ala is used in a continuous spectrophotometric rate determination at 345 nm. Collagenase hydrolyzes collagen peptide bonds.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
C7657-5G04061833520956
C7657-1G04061833520925
C7657-25MG04061833520932
C7657-500MG04061833520949
C7657-100MG04061833520918
Questions
  1. How can I dissolve this product for Tissue digestion (Hanks Buffer or even medium possible)? Thanks
    1 answer
    1. This product is not tested specifically for use in cell culture, however, the product information provided for C9697 may be applied to this product. See the link below to review the product data-sheet. For tissue culture applications, collagenase can be solubilized in calcium-free solutions such as Hank's Balanced Salts (Cat. No. H 2387) or Earles Balanced Salt Solution (Cat. No. E6267).
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/390/021/c9697pis-ms.pdf