Fortfahren mit
C5650
Cod liver oil fatty acid methyl esters
Synonym(e):
Cod Liver Oil FAMEs
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 282.00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12352211
CHF 282.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
cod liver oil
Quality Level
form
oil
concentration
15-25% (GC)
functional group
ester
lipid type
oils
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
Preparation Note
Prepared by transmethylation of cod liver oil.
Other Notes
Natural distribution of saturated and unsaturated fatty acids as methyl esters. Contains approx. 20% ω-3 (octadecatetraenoic, eicosapentaenoic and docosahexaenoic) methyl esters.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C2294E7877D8768
biological source
cod liver oil
biological source
cod liver oil
biological source
plant oil (Safflower)
biological source
cod liver oil
functional group
ester
functional group
-
functional group
ester
functional group
carboxylic acid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
oil
form
oil
form
liquid
form
waxy solid
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Alexander Turra et al.
Marine environmental research, 104794-104794 (2019-10-05)
Impacts of the interactive effects of ocean acidification (OA) with other anthropogenic environmental stressors on marine biodiversity are receiving increasing attention in recent years. However, little is known about how organismal responses to OA may be influenced by common phenomena
Metcalfe, L.L. and Wang, C.N.
Journal of Chromatographic Science, 19, 531-531 (1981)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
C5650-5G04061833618813
C5650-10G04061833502389