Fortfahren mit
D8768
cis-4,7,10,13,16,19-Docosahexaenoic acid sodium salt
≥95%, waxy solid
Synonym(e):
Sodium (all-Z)-4,7,10,13,16,19-docosahexaenoate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 78.70
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 241.00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C22H31O2Na
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
350.47
MDL number:
UNSPSC Code:
12352211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
CHF 78.70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
cod liver oil
Quality Segment
assay
≥95%
form
waxy solid
functional group
carboxylic acid
lipid type
omega FAs
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCC(O[Na])=O
InChI
1S/C22H32O2.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22(23)24;/h3-4,6-7,9-10,12-13,15-16,18-19H,2,5,8,11,14,17,20-21H2,1H3,(H,23,24);/q;+1/p-1/b4-3-,7-6-,10-9-,13-12-,16-15-,19-18-;
InChI key
SNNDEWVSGZRIFE-FPYKSTABSA-M
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
D2659D241005832
description
≥95%, waxy solid
description
≥98%
description
≥97%
description
analytical standard
functional group
carboxylic acid
functional group
ester
functional group
ester
functional group
ester
biological source
cod liver oil
biological source
synthetic (organic)
biological source
algae
biological source
-
assay
≥95%
assay
≥98%
assay
≥97%
assay
≥98.5% (GC)
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
waxy solid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)