Fortfahren mit
C4049
2-Chlorethyltrimethylammoniumchlorid
BioReagent, suitable for plant cell culture
Synonym(e):
Chlorcholinchlorid, Chlormequatchlorid, Cholin-dichlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 45.10
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 133.00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3)3N(Cl)CH2CH2Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
158.07
UNSPSC Code:
10171502
NACRES:
NA.72
PubChem Substance ID:
EC Number:
213-666-4
Beilstein/REAXYS Number:
3563994
MDL number:
CHF 45.10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
BioReagent
Quality Segment
form
powder
technique(s)
cell culture | plant: suitable
application(s)
agriculture
SMILES string
[Cl-].C[N+](C)(C)CCCl
InChI
1S/C5H13ClN.ClH/c1-7(2,3)5-4-6;/h4-5H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
UHZZMRAGKVHANO-UHFFFAOYSA-M
General description
Chlorocholine chloride/Chlormequat Chloride (CCC) is a plant growth regulator. It is an irritant and a skin absorbant.
Biochem/physiol Actions
Chlormequat (Chlorocholine) chloride is a synthetic plant growth regulator that inhibits gibberellin (GA) biosynthesis. It is used to study the mechanisms and effects of gibberellins on plant cell growth and differentiation.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C70179375745387
form
powder
form
powder
form
-
form
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
100
product line
BioReagent
product line
-
product line
TraceCERT®
product line
PESTANAL®
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
agriculture
environmental
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)