Fortfahren mit
C3858
Scienceware® cloning cylinders, polystyrene
I.D. × H 9.5 mm × 11 mm
Synonym(e):
cloning cylinder, cloning equipment, 378470300, F37847-0300, clone isolation chamber, cloning flask
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
50 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 139.00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41106618
CHF 139.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
sterility
sterile
packaging
pack of 50 ea
manufacturer/tradename
Bel-Art F37847-0300
I.D. × H
9.5 mm × 11 mm
General description
To isolate a clone, sterile grease (not included) is applied to bottom edge of cylinder and inverted over clone of choice. Provides an isolation chamber to trypsinize and recover clonal colonies.
Legal Information
Scienceware is a registered trademark of Bel-Art Products, a division of SP
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C7983C3983Z370789
manufacturer/tradename
Bel-Art F37847-0300
manufacturer/tradename
Bel-Art F37847-0100
manufacturer/tradename
Bel-Art F37847-0200
manufacturer/tradename
Bel-Art H37847-0000
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
packaging
pack of 50 ea
packaging
pack of 50 ea
packaging
pack of 50 ea
packaging
box of 3 bags
I.D. × H
9.5 mm × 11 mm
I.D. × H
4.7 mm × 8 mm
I.D. × H
6.4 mm × 8 mm
I.D. × H
-
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)