Fortfahren mit
C2791
N-(2-Chlor-4-pyridyl)-N′-Phenylharnstoff
applicable for cell culture, BioReagent
Synonym(e):
4-CPPU, CPPU
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 279.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H10ClN3O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
247.68
NACRES:
NA.72
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
10171502
MDL number:
Form:
powder
CHF 279.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
product line
BioReagent
form
powder
application(s)
agriculture
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Clc1cc(NC(=O)Nc2ccccc2)ccn1
InChI
1S/C12H10ClN3O/c13-11-8-10(6-7-14-11)16-12(17)15-9-4-2-1-3-5-9/h1-8H,(H2,14,15,16,17)
InChI key
GPXLRLUVLMHHIK-UHFFFAOYSA-N
Application
Forchlorfenuron (CPPU) is a cytokinin that enhances in vitro direct shoot organogenesis of Citrus aurantium L. epicotyl segments.
N-(2-Chloro-4-pyridyl)-N′-phenylurea has been used as a supplement in Murashige and Tucker medium (MT) to culture thin cell layer (TCL) explants. It has also been used to spray on to the ovaries at anthesis for induction of parthenocarpic fruit.
Biochem/physiol Actions
CPPU is a cytokinin oxidase/dehydrogenase (CKO) inhibitor.
N-(2-Chloro-4-pyridyl)-N′-phenylurea/ CPPU, a cytokinin-like plant growth regulator participates in chlorophyll biosynthesis, cell division and cell expansion. It helps to intensify fruit set and quickens fruit enlargement. CPPU modulates carbohydrate allocation.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
CRM9008932974M6517
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
200
form
powder
form
-
form
-
form
solid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
application(s)
agriculture
application(s)
-
application(s)
agriculture
environmental
application(s)
-
product line
BioReagent
product line
TraceCERT®
product line
PESTANAL®
product line
-
pictograms
Health hazardEnvironment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Carc. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
SKUGTIN
C2791-25MG04061833484630