Fortfahren mit
C1386
Curcumin
from Curcuma longa (Turmeric), powder
Synonym(e):
(E,E)-1,7-Bis-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-1,6-heptadien-3,5-dion, Diferuloylmethan, Natural Yellow 3
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 80.20
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 113.00
50 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 391.00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
[HOC6H3(OCH3)CH=CHCO]2CH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
368.38
EC Number:
207-280-5
UNSPSC Code:
12352205
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
MDL number:
Colour Index Number:
75300
Beilstein/REAXYS Number:
2306965
CHF 80.20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
Curcuma longa (Turmeric)
Quality Segment
vapor density
13 (vs air)
form
powder
concentration
≥65% (HPLC)
mp
175 °C
solubility
ethanol: 10 mg/mL, DMSO: >11 mg/mL (lit.)(lit.), 0.5 M NaOH: soluble (then immediately dilute in PBS [lit.])(lit.)
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
SMILES string
COc1cc(\C=C\C(=O)CC(=O)\C=C\c2ccc(O)c(OC)c2)ccc1O
InChI
1S/C21H20O6/c1-26-20-11-14(5-9-18(20)24)3-7-16(22)13-17(23)8-4-15-6-10-19(25)21(12-15)27-2/h3-12,24-25H,13H2,1-2H3/b7-3+,8-4+
InChI key
VFLDPWHFBUODDF-FCXRPNKRSA-N
Gene Information
General description
Curcumin ist ein gelbliches Polyphenol, das aus dem Rhizom von Curcuma longa L. gewonnen wird. Es stellt einen wichtigen Bestandteil verschiedener Ernährungsweisen und der Naturheilkunde dar, insbesondere in Asien wegen seiner verschiedenen heilsamen Wirkungen auf die menschliche Gesundheit.[1][2]
Application
Curcumin wird wie folgt verwendet:
  • zur Untersuchung seiner Wirkung auf die Auswirkungen und den Mechanismus im Zusammenhang mit der Unterdrückung des menschlichen Homöobox-Gens NKX3.1 in der Prostatakrebszelle LNCaP[1]
  • zur Prüfung seiner Stresswirkung bei Schweinen durch Hemmen der Cortisolkonzentration im Serum, der Stickstoffproduktion im Hippocampus und der Expression des Wachstumsfaktors BDNF (Brain-Derived Neurotrophic Factor)[2]
  • zur Untersuchung seiner Wirkung als Nahrungsergänzungsmittel auf das Wachstum, die Immunität, die Antioxidansaktivität und Widerstandskraft gegenüber Krankheiten bei Oreochromis niloticus
  • zur Analyse seiner Schutzwirkung auf organtypische Gehirnschnitte des Hippocampus gegenüber der von Amyloid-Betapeptiden verursachten synaptischen Toxizität (Aβ1–42)[3]
  • zur Untersuchung der Möglichkeit, ob seine nicht toxischen Konzentrationen die von Interleukin-1beta (IL-1β) verursachten Entzündungen in Kulturen mit Knorpelexplantaten verringern[4]
  • zur Untersuchung seiner Schutzwirkung gegenüber Ischämie-Reperfusionsschädigungen des Darmtrakts bei Ratten[5]
  • zur Messung seiner antibakteriellen Wirkung in vitro
  • zur Bestimmung seiner schützenden Wirkung vor der Alzheimer-Krankheit in Mäusen[6]
  • als bifunktionaler Wirkstoff für die Erzeugung und Validierung des Erythroid-2-verwandten Faktor-2(Nrf2)-Reportersystems
  • zur Analyse seiner Hemmwirkung in vitro auf die Leber-Glucuronidierungsaktivität beim Menschen
  • zur Bewertung der Wirkung von Curcumin auf Parkinson-Krankheit(PD)-ähnliche Phänotypen
Biochem/physiol Actions
Curcumin besitzt entzündungshemmende, krebsvorbeugende und antioxidative Eigenschaften. Es weist auch eine antagonistische Natur gegenüber dem Cluster von Darm-, Brust- und Knochenmarkkrebs auf. Diese ergibt sich aufgrund der Hemmwirkung auf die verschiedenen assoziierten Enzyme, wie z. B. Cycloxygenase-2 (COX-2), Lipoxygenase und Ornithindecarboxylase.[1] Ihm werden antidepressive, stressmindernde und neuroprotektive Wirkungen beim Menschen und anderen Tieren nachgesagt.[2] Es wird aufgrund seiner Fähigkeit, synaptische Toxizität zu verursachen, zur Behandlung bei der Alzheimer-Krankheit eingesetzt.[3] Es zeigt darüber hinaus antimykotische, antivirale, antimikrobielle, chemosensibilisierende, radiosensibilisierende und wundheilende Wirkungen.[5]
Eine natürliche Phenolverbindung. Wirksames Antitumor-Mittel mit entzündungshemmenden und antioxidativen Eigenschaften. Curcumin wurde, zusätzlich zu seiner chemotherapeutischen Wirkung, als potenzielles chemopräventives Mittel beschrieben. Leitet die Apoptose in Krebszellen ein und hemmt die Phorbolester-induzierte Proteinkinase C (PKC)-Aktivität. Hemmt Berichten zufolge die Produktion von inflammatorischen Zytokinen durch Monozyten des peripheren Blutes und alveoläre Makrophagen. Wirksamer Inhibitor der EGFR-Tyrosinkinase und IκB-Kinase. Hemmt die induzierbare Stickoxidsynthase (iNOS), Cycloxygenase und Lipoxygenase. Dringt leicht in das Zytoplasma von Zellen ein, sammelt sich in membranösen Strukturen wie Plasmamembran, endoplasmatisches Retikulum und Kernhülle an.
Eine natürliche phenolische Verbindung, die für die gelbe Farbe von Kurkuma verantwortlich ist. Wirksames Anti-Tumor-Agens, mit Wirkung in unterschiedlichen Tumor-spezifischen Stoffwechselwegen. Antiphlogistikum und Antioxidans. Induziert Apoptose in Krebszellen und hemmt die Phorbolester-induzierte Proteinkinase C (PKC)-Aktivität. Es soll die Produktion von inflammatorischen Zytokinen durch Monozyten im peripheren Blut und Alveolarmakrophagen inhibieren. Wirksamer Inhibitor der EGFR-Tyrosinkinase und IκB Kinase. Hemmt induzierbare Stickstoffmonoxid-Synthase (iNOS), Cyclooxygenase (COX-2) und 5-Lipoxygenase (5-LOX).
Features and Benefits
Diese Verbindung ist ein wichtiges Produkt für die Genregulationsforschung. Weitere Produkte für die Genregulationsforschung finden Sie hier. Weitere Informationen über bioaktive kleine Moleküle für andere Forschungsbereiche finden Sie unter sigma.com/discover-bsm.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C7727115185578246
Curcumin United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1151855
Curcumin
Curcumin suitable for matrix substance for MALDI-MS, ≥99.5% (HPLC)
Supelco
78246
Curcumin
form
powder
form
powder
form
-
form
powder
biological source
Curcuma longa (Turmeric)
biological source
-
biological source
-
biological source
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
solubility
ethanol: 10 mg/mL, 0.5 M NaOH: soluble (then immediately dilute in PBS [lit.])(lit.), DMSO: >11 mg/mL (lit.)(lit.)
solubility
ethanol: 1 mg/mL, DMSO: >11 mg/mL, 0.5 M NaOH: soluble (then immediately diluted in PBS)
solubility
-
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Curcumin
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–10 of 11 Questions  
  1. What are the individual percentages of BDMC, DMC and Curcumin?
    1 answer
    1. The Demethoxycurcumin (DMC) and Didemethoxycurcumin (BDMC) components of this product are not determined on a lot to lot basis. However, historical data indicate typical DMC amounts may range from 15 - 20% and BDMC from 3 - 7%.
      Helpful?
  2. What will happen if I dont store curcumin at -20 degree Celsius 
    1 answer
    1. Other available Curcumin products, as well as some commercially available preparations, are often stored refrigerated or at room temperature. While this material may demonstrate similar stability, in order to assure this highest quality over time, it is recommended that this product be stored at -20°C.
      Helpful?
  3. Concerning the purity specification at being equal or greater than 65%, is that by weight?
    1 answer
    1. Yes, the purity for this product is by weight.
      Helpful?
  4. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  5. Is this curcumin ideal for synthesis as a ligand for metal complexes?
    1 answer
    1. This curcumin has not been tested for use as a ligand for metal complexes. Generally, curcumin and curcuminoids act as chelating ligands toward various metals, forming stable complexes.
      Helpful?
  6. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  7. Can ı use this Curcumin for loading in the liposome?
    1 answer
    1. The research paper "Encapsulation of Curcumin-Loaded Liposomes for Colonic Drug Delivery in a pH-Responsive Polymer Cluster Using a pH-Driven and Organic Solvent-Free Process" (De Leo, V., et. al.) cites the use of Curcumin "purchased from Sigma-Aldrich".
      Helpful?
  8. what is % purity of the product
    1 answer
    1. The purity will be listed on the lot-specific Certificate of Analysis. Please navigate to the ‘DOCUMENTATION’ section of the Product Detail Page to access a Certificate:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/c1386#product-documentation
      Helpful?
  9. is this curcumin nanoparticle?
    1 answer
    1. The product is specified to be a 'powder' but the particle size is not characterized. It is likely more on the order of microns than nanometers, but it can't be guaranteed either way.
      Helpful?
  10. What are the recommended methods for dissolving curcumin powder (C1386)?
    1 answer
    1. Dissolving curcumin (product C1386) can be challenging. Below are some recommendations for preparing standard solutions:
      • Ethanol: 10mg/mL
      • DMSO: >11 mg/mL (according to available literature)
      • 0.5 M NaOH: Soluble (then immediately dilute in PBS according to literature)
      Additionally, here are two methods that might be helpful:
      Method 1: Use DMSO to create a stock solution at 1000 times the working concentration of curcumin.
      Helpful?
1–10 of 11 Questions  